Merck
Optimization of madecassoside liposomes using response surface methodology and evaluation of its stability.
International journal of pharmaceutics (2014-07-12)
Huijuan Wang, Meifeng Liu, Song Du
ABSTRAKT
Polar compounds with large molecular weight have poor membrane permeability, liposomes can promote drugs to penetrate epidermis and remain or release at dermis. Madecassoside (MA) exhibits powerful potency in treatment of skin disorders such as wound healing, scar management, and psoriasis, but it is not easy to penetrate epidermis for its hydrophilic nature. The aim of this work is to get the optimum process conditions and evaluate physicochemical properties and physical stability of MA liposomes. In order to avoid this disadvantage and maintain long term drug storage, MA Liposomes were designed to achieve optimum preparation conditions using response surface methodology (RSM) in our experiment. The process and formulation variables were optimized by achieving maximum drug encapsulation efficiency. The optimum conditions were 0.4424 g of madecassoside, 8.174 of ratio of egg yolk lecithin to cholesterol, 65 s of ultrasonic time. The results of particle size, zeta potential and encapsulation efficiency of madecassoside liposomes were 293 nm, -35.6 mV, and 40.90%, respectively, on the basis of the above optimum conditions. According to the morphology of liposomes and encapsulation efficiency of triplicate experiments conducted at optimum conditions, MA liposomes obtained by this optimized formulation had characters of favorable repeatability and proper particle size. The physical stability tests of MA liposomes indicated that its suitable storage temperature was at 4°C with higher encapsulation efficiency.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic-16O4, 99.9 atom % 16O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
SyntheChol® NS0 Supplement, 500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, Sigma Grade, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Cholesterol, from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cholesterol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cholesterol solution, certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, meets USP testing specifications, anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, ReagentPlus®, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, BioReagent, Molecular Biology, anhydrous, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, BioXtra, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic solution, BioUltra, 5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.