Merck
Deficiency of the 15-kDa selenoprotein led to cytoskeleton remodeling and non-apoptotic membrane blebbing through a RhoA/ROCK pathway.
Biochemical and biophysical research communications (2014-12-23)
Jeyoung Bang, Mihyun Jang, Jang Hoe Huh, Ji-Woon Na, Myoungsup Shim, Bradley A Carlson, Ryuta Tobe, Petra A Tsuji, Vadim N Gladyshev, Dolph L Hatfield, Byeong Jae Lee
ABSTRAKT
The 15-kDa selenoprotein (Sep15) has been implicated in etiology of some types of cancer. Herein, inducible RNAi cell lines were established and cell morphology and motility were analyzed. The majority of Sep15-deficient cells (>95%) formed membrane blebs in a dynamic manner. Blebbing cells transformed cell morphology from a normal flat spindle shape to a spherical morphology. In blebbing cells, actin fibers moved to the cell periphery, covering and obscuring visualization of α-tubulin. Bleb formation was suppressed by the inhibitors of Rho-associated protein kinase (ROCK), RhoA or myosin light chain (MLC), restoring blebbing cells to wild-type morphology. RhoA activation and phosphorylation of myosin phosphatase target subunit 1 was induced by Sep15 knockdown. Sep15-deficient cells were non-apoptotic, and displayed a distinct relative localization of F-actin and α-tubulin from typical apoptotic blebbing cells. Our data suggest that Sep15 in Chang liver cells regulates the pathway that antagonizes RhoA/ROCK/MLC-dependent non-apoptotic bleb formation.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, Biotechnology Performance Certified
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC), suitable for fluorescence
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, from microbial, ≥94% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, ≥95% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cycloheximide, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide solution, Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Cycloheximide solution, 0.1%, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.