Merck
Steroidal glycosides from the underground parts of Dracaena thalioides and their cytotoxic activity.
Phytochemistry (2014-08-26)
Liying Tang, Zhuju Wang, Hongwei Wu, Akihito Yokosuka, Yoshihiro Mimaki
ABSTRAKT
Six spirostanol glycosides (1-6) and 12 known compounds (7-18) were isolated from the underground parts of Dracaena thalioides (Agavaceae). Their structures were determined by spectroscopic analysis, including 2D NMR spectroscopic data, and chemical transformations. The isolated compounds were evaluated for cytotoxic activity against HL-60 human leukemia cells. Compounds 1, 3-6, and 8-18 showed cytotoxicity against HL-60 cells, of which 10, a bisdesmosidic spirostanol derivative, showed potent cytotoxicity against HL-60 cells with an IC50 value of 0.38μM and induced apoptosis in HL-60 cells.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane, NMR grade, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt, powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane, electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Tetramethylsilane, analytical standard, suitable for NMR (spectroscopy), ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Streptomycin sulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Streptomycin solution, ~1 mg/mL in 1 mM EDTA, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Streptomycin, Ready Made Solution, 100 mg/mL in water
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.