Merck
Regulation of brain glutamate metabolism by nitric oxide and S-nitrosylation.
Science signaling (2015-07-15)
Karthik Raju, Paschalis-Thomas Doulias, Perry Evans, Elizabeth N Krizman, Joshua G Jackson, Oksana Horyn, Yevgeny Daikhin, Ilana Nissim, Marc Yudkoff, Itzhak Nissim, Kim A Sharp, Michael B Robinson, Harry Ischiropoulos
ABSTRAKT
Nitric oxide (NO) is a signaling intermediate during glutamatergic neurotransmission in the central nervous system (CNS). NO signaling is in part accomplished through cysteine S-nitrosylation, a posttranslational modification by which NO regulates protein function and signaling. In our investigation of the protein targets and functional impact of S-nitrosylation in the CNS under physiological conditions, we identified 269 S-nitrosocysteine residues in 136 proteins in the wild-type mouse brain. The number of sites was significantly reduced in the brains of mice lacking endothelial nitric oxide synthase (eNOS(-/-)) or neuronal nitric oxide synthase (nNOS(-/-)). In particular, nNOS(-/-) animals showed decreased S-nitrosylation of proteins that participate in the glutamate/glutamine cycle, a metabolic process by which synaptic glutamate is recycled or oxidized to provide energy. (15)N-glutamine-based metabolomic profiling and enzymatic activity assays indicated that brain extracts from nNOS(-/-) mice converted less glutamate to glutamine and oxidized more glutamate than those from mice of the other genotypes. GLT1 [also known as EAAT2 (excitatory amino acid transporter 2)], a glutamate transporter in astrocytes, was S-nitrosylated at Cys(373) and Cys(561) in wild-type and eNOS(-/-) mice, but not in nNOS(-/-) mice. A form of rat GLT1 that could not be S-nitrosylated at the equivalent sites had increased glutamate uptake compared to wild-type GLT1 in cells exposed to an S-nitrosylating agent. Thus, NO modulates glutamatergic neurotransmission through the selective, nNOS-dependent S-nitrosylation of proteins that govern glutamate transport and metabolism.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sucrose, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Rotenone, ≥95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.