Merck
Previously Uncultured Marine Bacteria Linked to Novel Alkaloid Production.
Chemistry & biology (2015-08-25)
Eun Ju Choi, Sang-Jip Nam, Lauren Paul, Deanna Beatty, Christopher A Kauffman, Paul R Jensen, William Fenical
ABSTRAKT
Low-nutrient media and long incubation times facilitated the cultivation of 20 taxonomically diverse Gram-negative marine bacteria within the phyla Bacteroidetes and Proteobacteria. These strains comprise as many as three new families and include members of clades that had only been observed using culture-independent techniques. Chemical studies of the type strains representing two new families within the order Cytophagales led to the isolation of nine new alkaloid secondary metabolites that can be grouped into four distinct structure classes, including azepinones, aziridines, quinolones, and pyrazinones. Several of these compounds possess antibacterial properties and appear, on structural grounds, to be produced by amino acid-based biosynthetic pathways. Our results demonstrate that relatively simple cultivation techniques can lead to the isolation of new bacterial taxa that are capable of the production of alkaloid secondary metabolites with antibacterial activities. These findings support continued investment in cultivation techniques as a method for natural product discovery.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, 99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, "100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, "100%", 99.95 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, "100%", 99.96 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, ≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, ≥99.8 atom % D, anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, anhydrous, 99.9 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, 99.8 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, "100%", ≥99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, 99.9 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, 99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, "Special HOH", ≥99.9 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, "100%", 99.96 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, ≥99.8 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, 99.9 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6, 99.5 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, ≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, 99 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, 99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform-d, "100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, ≥99.8 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol-d4, ≥99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.