Merck
Dynamic Changes in ANGUSTIFOLIA3 Complex Composition Reveal a Growth Regulatory Mechanism in the Maize Leaf.
The Plant cell (2015-06-04)
Hilde Nelissen, Dominique Eeckhout, Kirin Demuynck, Geert Persiau, Alan Walton, Michiel van Bel, Marieke Vervoort, Jasper Candaele, Jolien De Block, Stijn Aesaert, Mieke Van Lijsebettens, Sofie Goormachtig, Klaas Vandepoele, Jelle Van Leene, Michael Muszynski, Kris Gevaert, Dirk Inzé, Geert De Jaeger
ABSTRAKT
Most molecular processes during plant development occur with a particular spatio-temporal specificity. Thus far, it has remained technically challenging to capture dynamic protein-protein interactions within a growing organ, where the interplay between cell division and cell expansion is instrumental. Here, we combined high-resolution sampling of the growing maize (Zea mays) leaf with tandem affinity purification followed by mass spectrometry. Our results indicate that the growth-regulating SWI/SNF chromatin remodeling complex associated with ANGUSTIFOLIA3 (AN3) was conserved within growing organs and between dicots and monocots. Moreover, we were able to demonstrate the dynamics of the AN3-interacting proteins within the growing leaf, since copurified GROWTH-REGULATING FACTORs (GRFs) varied throughout the growing leaf. Indeed, GRF1, GRF6, GRF7, GRF12, GRF15, and GRF17 were significantly enriched in the division zone of the growing leaf, while GRF4 and GRF10 levels were comparable between division zone and expansion zone in the growing leaf. These dynamics were also reflected at the mRNA and protein levels, indicating tight developmental regulation of the AN3-associated chromatin remodeling complex. In addition, the phenotypes of maize plants overexpressing miRNA396a-resistant GRF1 support a model proposing that distinct associations of the chromatin remodeling complex with specific GRFs tightly regulate the transition between cell division and cell expansion. Together, our data demonstrate that advancing from static to dynamic protein-protein interaction analysis in a growing organ adds insights in how developmental switches are regulated.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, BioUltra, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, BioXtra, ≥98.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, ≥98.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Ethylene glycol solution, suitable for NMR (reference standard), 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
BIS-TRIS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
ReBlot Plus Kit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ Histone H3 (CT) - przeciwciało z walidacją ChIP i zestaw primerów, królicze monoklonalne, culture supernatant, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Peroxidase Anti-Peroxidase Soluble Complex antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol 5 M solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.