Merck
CYP7B1 Enzyme Deletion Impairs Reproductive Behaviors in Male Mice.
Endocrinology (2015-04-08)
Mario G Oyola, Damian G Zuloaga, David Carbone, Anna M Malysz, Alexandra Acevedo-Rodriguez, Robert J Handa, Shaila K Mani
ABSTRAKT
In addition to androgenic properties mediated via androgen receptors, dihydrotestosterone (DHT) also regulates estrogenic functions via an alternate pathway. These estrogenic functions of DHT are mediated by its metabolite 5α-androstane-3β, 17β-diol (3β-diol) binding to estrogen receptor β (ERβ). CYP7B1 enzyme converts 3β-diol to inactive 6α- or 7α-triols and plays an important role as a regulator of estrogenic functions mediated by 3β-diol. Using a mutant mouse carrying a null mutation for the CYP7B1 gene (CYP7B1KO), we examined the contribution of CYP7B1 on physiology and behavior. Male, gonadectomized (GDX) CYP7B1KO and their wild type (WT) littermates were assessed for their behavioral phenotype, anxiety-related behavioral measures, and hypothalamic pituitary adrenal axis reactivity. No significant effects of genotype were evident in anxiety-like behaviors in open field (OFA), light-dark (L/D) exploration, and elevated plus maze (EPM). T significantly reduced open arm time on the EPM while not affecting L/D exploratory and OFA behaviors in CYP7B1KO and WT littermates. T also attenuated the corticosterone response to EPM in both genotypes. In GDX animals, T was able to reinstate male-specific reproductive behaviors (latencies and number of mounts, intromission, and ejaculations) in the WT but not in the CYP7B1KO mice. The male reproductive behavior defect in CYP7B1KO seems to be due to their inability to distinguish olfactory cues from a behavioral estrus female. CYP7B1KO mice also showed a reduction in androgen receptor mRNA expression in the olfactory bulb. Our findings suggest a novel role for the CYP7B1 enzyme in the regulation of male reproductive behaviors.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sucrose, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tris(tert-butoxy)silanol, 99.999%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.