Merck
Wnt5a induces renal AQP2 expression by activating calcineurin signalling pathway.
Nature communications (2016-11-29)
Fumiaki Ando, Eisei Sohara, Tetsuji Morimoto, Naofumi Yui, Naohiro Nomura, Eriko Kikuchi, Daiei Takahashi, Takayasu Mori, Alain Vandewalle, Tatemitsu Rai, Sei Sasaki, Yoshiaki Kondo, Shinichi Uchida
ABSTRAKT
Heritable nephrogenic diabetes insipidus (NDI) is characterized by defective urine concentration mechanisms in the kidney, which are mainly caused by loss-of-function mutations in the vasopressin type 2 receptor. For the treatment of heritable NDI, novel strategies that bypass the defective vasopressin type 2 receptor are required to activate the aquaporin-2 (AQP2) water channel. Here we show that Wnt5a regulates AQP2 protein expression, phosphorylation and trafficking, suggesting that Wnt5a is an endogenous ligand that can regulate AQP2 without the activation of the classic vasopressin/cAMP signalling pathway. Wnt5a successfully increases the apical membrane localization of AQP2 and urine osmolality in an NDI mouse model. We also demonstrate that calcineurin is a key regulator of Wnt5a-induced AQP2 activation without affecting intracellular cAMP level and PKA activity. The importance of calcineurin is further confirmed with its activator, arachidonic acid, which shows vasopressin-like effects underlining that calcineurin activators may be potential therapeutic targets for heritable NDI.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Indomethacin, 98.0-102.0%, meets EP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
KN-93, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cyclosporin A, from Tolypocladium inflatum, ≥95% (HPLC), solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Y-27632 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Frizzled 5, Upstate®, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal, clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
H-89 dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Arachidonic acid sodium salt from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.