Merck
Performance of adjustable pressure-limiting (APL) valves in two different modern anaesthesia machines.
Anaesthesia (2016-12-19)
J Thomas, M Weiss, A R Schmidt, P K Buehler
ABSTRAKT
The ability to gently ventilate a patient's lungs using a self-inflating bag requires a properly working adjustable pressure-limiting (APL) valve. We compared the performance of the APL valves of the GE Aisys CS
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Pyrvinium pamoate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.