Merck
Strona głównaProjektowanie i optymalizacja reakcjiOdczynniki SiLicon Amine Protocol (SLAP)
Odczynniki SLAP (SiLicon Amine Protocol)
Wprowadzenie
 Grupa Bode niedawno opracowała i skomercjalizowała szereg SnAP .(protokół stannyloaminowy) odczynniki, które sprzęgają się krzyżowo z aldehydami i ketonami, zapewniając jednoetapowy dostęp do szerokiej gamy nasyconych N-heterocykli, w tym morfolin, piperazyn, tiomorfolin, oksazepin i diazepin.Pomimo szerokiego zakresu substratów, ta potężna metodologia ma jedną główną wadę - zależność od potencjalnie toksycznych odczynników cynowych. Aby rozwiązać ten problem, opracowaliśmy odczynniki SiLicon Amine Protocol (SLAP).
Rozszerzająca się klasa odczynników SLAP zapewnia dostęp do piperazyn z aromatycznych, heteroaromatycznych i alifatycznych aldehydów i ketonów poprzez zastosowanie irydowego katalizatora fotoredoksowego (747769) pod wpływem niebieskiego światła - bez dodatkowych odczynników lub generowania toksycznych produktów ubocznych. Kilka odczynników SLAP jest już dostępnych w katalogu, a odczynniki na zamówienie można również łatwo przygotować.
Odczynniki SiLicon Amine Protocol (SLAP)
Rysunek 1.Struktury odczynników SLAP i powiązane numery produktów
Włączenie kwasu Lewisa do reakcji umożliwia również przekształcenie odczynników SLAP w tiomorfoliny i tiazepany.Dostęp do morfolin i tiomorfolin można również uzyskać przy użyciu alternatywnego organicznego fotokatalizatora tetrafluoroboranu 2,4,6-trifenylopirogronianu (TPP-BF4272345). Warunki te, w szczególności zastosowanie organicznego fotokatalizatora (TPP) i dodatku kwasu Lewisa, są łatwe do zastosowania w chemii przepływowej, umożliwiając w ten sposób prostą, skalowalną syntezę podstawionych morfolin, oksazepanów, tiomorfolin i tiazepanów w warunkach ciągłego przepływu.
Zalety
Ze względu na wysoką stabilność chemiczną grupy TMS, szeroki zakres odczynników SLAP można łatwo przygotować z dostępnych na rynku bloków budulcowych, a następnie skondensować z aldehydami i ketonami, wykazując tę samą niezwykle wysoką tolerancję na niezabezpieczone grupy funkcyjne, co w przypadku odczynników SnAP. Niezależnie od steryczności lub stereochemii, wszystkie odczynniki są skutecznymi partnerami w fotokatalitycznym tworzeniu N-heterocykli. We wszystkich przypadkach produkty powstają w tych bardzo łagodnych warunkach z doskonałą diastereoselektywnością, na korzyść bardziej stabilnych termodynamicznie izomerów.
Odczynniki SiLicon Amine Protocol (SLAP)
Rysunek 2.Odczynniki SLAP i odpowiednie wydajności produktów N-heterocyklicznych
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Ogólna procedura
Ogólne warunki tworzenia iminy:
Mieszanina odczynnika SLAP (0.5 mmol), aldehydu (0.5 mmol) i MS 4A (100.0 mg) w MeCN (1,0 ml, 0,5 M) (dla odczynników SLAP Pip) lub CH2Cl2 (1,0 ml, 0,5 M) (dla odczynników SLAP TM i TA) pod N2 mieszano w temperaturze pokojowej przez noc. Reakcję przefiltrowano przez Celite i przemyto CH2Cl2. Filtrat skroplono pod próżnią i użyto bezpośrednio do cyklizacji.
Ogólne warunki tworzenia ketyminy:
Mieszanina odczynnika SLAP (0.5 mmol), ketonu (0,5 mmol) i MS 4A (100,0 mg) w benzenie (1,0 ml, 0,5 M) pod N2 mieszano pod chłodnicą zwrotną przez noc. Reakcję przefiltrowano przez Celite i przemyto CH2Cl2. Filtrat skroplono pod próżnią i użyto bezpośrednio do cyklizacji.
Ogólne warunki fotokatalitycznej cyklizacji (Piperazyny):
Reakcję przeprowadzono w zamkniętej fiolce (20 ml) (odgazowanie i suche rozpuszczalniki nie były wymagane).Do roztworu iminy lub ketyminy (0.5 mmol, 1.00 equiv) w MeCN/TFE (9:1, 10.0 mL, 0.05 M), Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (4.6 mg, 5.0 μmol, 0.01 equiv) dodano. Reakcję mieszano w temperaturze rt pod wpływem niebieskich diod LED (30 W) z wentylatorem chłodzącym w celu utrzymania temperatury. Dodano H2O (0,1 ml) i mieszano reakcję przez kolejne 5 minut. Rozpuszczalniki usunięto pod próżnią, a pozostałość rozpuszczono w CH2Cl.2, wysuszono nad Na2SO4, przefiltrowano i zagęszczono pod próżnią. Oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej flash.
Ogólne warunki fotokatalitycznej cyklizacji (tiomorfoliny, tiazepany i morfoliny):
Reakcję przeprowadzono w zamkniętej fiolce (7 ml) bez konieczności wcześniejszego odtłuszczania lub w suchych warunkach.Do roztworu odpowiedniej iminy lub ketyminy (0.5 mmol, 1.00 equiv) w MeCN (5.0 mL, 0.05 M) i albo Cu(OTf)2 (180.8 mg, 0.50 mmol, 1.00 equiv)/Bi(OTf)3 (160.4 mg, 0.25 mmol, 0.5 equiv) (dla tiomorfolowości i tiazepanów) oraz Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (4.6 mg, 5.00 μmol, 0.01 equiv) lub TMSOTf (144.4 mg, 0.65 mmol, 1.30 equiv) i dodano TPP-BF4 (9.9 mg, 0.025 mmol, 5 mol%) (dla morfolin). Reakcję mieszano przez 16 lub 48 godzin w temperaturze pokojowej pod wpływem niebieskich diod LED (30 W) z wentylatorem chłodzącym w celu utrzymania temperatury. Dodano NH3(aq) (1 ml, ok. 12 M) i mieszano reakcję przez kolejne 10 min. Po usunięciu rozpuszczalników pod próżnią pozostałość ponownie rozpuszczono w CH2Cl2/NH3(aq) i przefiltrowano przez Celite. Przesącz ekstrahowano CH2Cl2 a połączone warstwy organiczne przemyto NH3(aq). Końcowe ekstrakty organiczne wysuszono nad Na2SO4, przefiltrowano i zagęszczono pod próżnią. Pozostałość oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej, uzyskując pożądany produkt.
Ogólna procedura cyklizacji przy użyciu reaktora przepływowego
W zależności od odczynnika SLAP i aldehydu można zastosować trzy różne procedury:
(Procedura A): Imina (0.50 mmol, 1.00 equiv) została rozpuszczona w 10:1 CH3CN/HFIP. Dodano katalizator (0.03 mmol, 5mol%) i TMSOTf (0.65 mmol, 1.30 equiv), a powstały roztwór mieszano przez 3-5min. Mieszaninę poddano działaniu reaktora przepływowego przy szybkości przepływu r = 0,10 ml/min pod wpływem niebieskiego światła. Mieszaninę reakcyjną rozcieńczono CH2Cl2  (15 mL) i dodano 10% roztwór NH4OH (5 mL). Fazy rozdzielono, a fazę wodną ekstrahowano CH2Cl2  (3 x 10 ml). Fazy organiczne połączono, przemyto solanką, wysuszono nad MgSO4 i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej w celu uzyskania czystych produktów.
(Procedura B): Patrz Procedura A, ale użyto 10 mol % katalizatora, a szybkość przepływu zmniejszono do r = 0,06 ml/min.
(Procedura C): Patrz procedura A, ale użyto 10% mol katalizatora.
(Procedura C).
Referencje
1.
Luescher MU, Geoghegan K, Nichols PL, Bode JW. 2015. Aldrichim. Acta. 48(43):
3.
Hsieh S, Bode JW. 2016. Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones. Org. Lett.. 18(9):2098-2101. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.6b00722
4.
Hsieh S, Bode JW. 2017. Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents. ACS Cent. Sci.. 3(1):66-72. https://doi.org/10.1021/acscentsci.6b00334
5.
Jackl MK, Legnani L, Morandi B, Bode JW. 2017. Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis. Org. Lett.. 19(17):4696-4699. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.7b02395