Wykres kwasów i zasad - tabela kwasów i zasad
Siła względna kwasów i zasad
Użyj tego wykresu kwasów i zasad, aby znaleźć siłę względną najpopularniejszych kwasów i zasad. Ten wykres kwasowo-zasadowy zawiera wartość Ka dla odniesienia wraz ze wzorem substancji chemicznej i sprzężoną zasadą kwasu. Tabela kwasów i zasad to tabela referencyjna zaprojektowana w celu uproszczenia określania mocy kwasów i zasad. Ta tabela jest idealna do użytku w laboratorium lub w klasie.
Tabela siły kwasów i zasad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwas | Base | |||||
| Siła kwasu | Ka | Nazwa | Formuła | Formuła | Nazwa | Siła Bazy |
| Najsilniejsza | Duża | Kwas chlorowy | HClO4 | ClO4- | Jon chloranowy | Najsłabszy |
| 3.2 * 109 | Kwas jodowodorowy | HI | I- | Jodek | ||
| 1.0 * 109 | kwas bromowodorowy | HBr | Br- | Bromek | ||
| 1.3 * 106 | Kwas chlorowodorowy | HCl | Cl- | chlorek | ||
| 1.0 * 103 | Kwas siarkowy | H2SO4 | HSO4- | Jon siarczanowy wodoru | ||
| 2.4 * 101 | Kwas azotowy | HNO3 | NO3- | Jon azotanowy | ||
| -------- | Jon hydroniowy | H3O+ | H2O | Woda | ||
| 5.4 * 10-2 | kwas oksalowy | HO2C2O2H | HO2C2O2- | Jon wodorowy szczawianowy | ||
| 1.3 * 10-2 | kwas siarkowy | H2SO3 | HSO3- | Jon wodorowy siarczynowy | ||
| 1.0 * 10-2 | Jon siarczanowy wodoru | HSO4 - | SO4 2- | Jon siarczanowy | ||
| 7.1 * 10-3 | Kwas fosforowy | H3PO4 | H2PO4- | Jon wodorofosforanowy | ||
| 7.2 * 10-4 | Kwas azotawy | HNO2 | NO2- | Jon azotynowy | ||
| 6.6 * 10-4 | Kwas fluorowodorowy | HF | F- | Jon fluorkowy | ||
| 1.8 * 10-4 | kwas metanowy | HCO2H | HCO2- | Jon metanianowy | ||
| 6.3 * 10-5 | Kwas benzoesowy | C6H5COOH | C6H5COO- | Jon benzoesanowy | ||
| Średnia | 5.4 * 10-5 | Jon szczawianu wodoru | HO2C2O2- | O2C2O2 2- | Jon szczawianowy | Średni |
| 1.8 * 10-5 | kwas etanowy | CH3COOH | CH3COO | Jon etanianowy (octanowy) | ||
| 4.4 * 10-7 | Kwas węglowy | H2CO3 | HCO3&- | Jon wodorowy węglanowy | ||
| 1.1 * 10-7 | kwas siarkowodorowy | H2S | HSO3- | Jon siarkowodorowy | ||
| 6.3 * 10-8 | Jon wodorowy fosforanowy | H2PO4 - | HPO4 2- | Jon wodorowy fosforanowy | ||
| 6.2 * 10-8 | Jon wodorosiarczynowy | HS- | SO32- | Jon siarczynowy | ||
| 2.9 * 10-8 | Kwas podchlorawy | HClO | ClO-. | Jon podchlorynu | ||
| 6.2 * 10-10 | Kwas cyjanowodorowy | HCN | CN- | Jon cyjankowy | ||
| 5.8 * 10-10 | Jon amonowy | NH4 + | NH3 | Ammonia | ||
| 5.8 * 10-10 | Kwas borowy | H3BO3 | H2BO3- | Dihydrogenborate | ||
| 4.7 * 10-11 | Jon wodorowęglanowy | HCO3 - | CO3 2- | Jon węglanowy | ||
| 4.2 * 10-13 | Jon wodorofosforanowy | HPO4 2- | PO4 3- | Jon fosforanowy | ||
| 1.8 * 10-13 | Jon wodorowy boranowy | H2BO3 - | HBO3 2- | Jon wodorowy boranowy | ||
| 1.3 * 10-13 | Jon siarkowodorowy | HS- | S 2- | Jon siarczkowy | ||
| 1.6 * 10-14 | Jon wodoroboranowy | HBO3 2- | BO3 3- | Jon boranowy | & | |
| Najsłabszy | - | Woda | H2O | OH- | Wodorotlenek | Najsilniejszy |
Jak korzystać z tabeli kwasów i zasad
Przeczytaj poniższe instrukcje, aby dowiedzieć się, jak korzystać z tabeli kwasów i zasad. Tabela zawiera wartości Ka oraz moc każdego kwasu i zasady.
- Silne kwasy są wymienione w lewym górnym rogu tabeli i mają wartości Ka >1
- Kwasy o wartości a Ka mniejszej niż jeden są uważane za słabe i stają się coraz słabsze w miarę przesuwania się na dół tabeli.
- Silne zasady są wymienione w prawym dolnym rogu tabeli i stają się coraz słabsze w miarę przesuwania się na górę tabeli.
Sprzężone pary kwas-zasada
Na tym wykresie najsilniejsze kwasy znajdują się w lewym górnym rogu, a najsłabsze zasady w prawym górnym rogu. Sprzężona zasada mocnego kwasu jest słabą zasadą; dlatego sprzężony kwas mocnej zasady jest słabym kwasem.
Pary kwasowo-zasadowe i chemia buforów
A roztwór buforowy zawiera słaby kwas i jego sprzężoną zasadę lub słabą zasadę i jej sprzężony kwas. Bufory działają poprzez reakcję z zasadą lub kwasem w celu kontrolowania pH roztworu.
Produkty
Response not successful: Received status code 500