Reakcja Dielsa-Aldera
Co to jest reakcja Dielsa-Aldera?
Reakcja Dielsa-Aldera to reakcja pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienofilem) w celu utworzenia nienasyconych sześcioczłonowych pierścieni. Ponieważ reakcja ta obejmuje tworzenie cyklicznego produktu poprzez cykliczny stan przejściowy, jest ona również określana jako "cykloaddycja". Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją elektrocykliczną, która obejmuje [4+2]-cykloaddycję 4 π-elektronów sprzężonego dienu i 2 π-elektronów dienu (alkenu lub alkinu). Reakcja obejmuje tworzenie nowych wiązań σ, które są energetycznie bardziej stabilne niż wiązania π. Reakcja ta ma ogromne znaczenie syntetyczne i została odkryta przez dwóch niemieckich chemików, Otto Dielsa i Kurta Aldera w 1928 roku. Zostali oni uhonorowani Nagrodą Nobla w 1950 roku.1
Reakcja hetero-Dielsa-Aldera jest wariantem tej reakcji i jest przydatna do syntezy sześcioczłonowych pierścieni heterocyklicznych. W tej reakcji diena lub dien zawiera heteroatom, zwykle azot lub tlen.1
Środki ostrożności
W celu uzyskania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
![Diels–Alder Reaction Schemat reakcji chemicznej ilustrujący syntezę cis-podstawionych dihydronaftalenowych bloków budulcowych z arynu i funkcjonalizowanego acyklicznego dienu poprzez mechanizm [4+2] cykloaddycji. Produktem jest złożony policykliczny związek aromatyczny z określonymi podstawnikami.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/diels-alder-reaction-02r/diels-alder-reaction-02r.jpg)
- Naturalne i nienaturalne polikarbocykle i poliheterocykle.3
- Podstawione (tetrahydro)chinoliny i różne N-poliheterocykle, w tym niektóre alkaloidy, które zawierają układy pierścieniowe pirolochinoliny lub cyklopentaquinoliny.4
- Pyrano[3,2-c]chinoliny i indeno[2,1-c]chinolony.5
- Symetrycznie podstawione pochodne 1,8-diaza-9,10-antrachinonu.6
- Oksazaborolidyny pochodne N tozylu (αS,βR)-β-metylotryptofan został wykorzystany jako katalizator enancjoselektywnej reakcji Dielsa-Aldera 2-bromoakroleiny i furanu. Reakcja ta prowadzi do syntezy chiralnych pochodnych 7-oksabicyklo[2.2.1]heptenu.7
![Diels–Alder Reaction Schemat reakcji chemicznej ilustrujący syntezę chiralnych pochodnych 7-oksabicyklo[2.2.1]heptanu z 2-bromoakroleiny i furanu przy użyciu katalizatora. Proces ten obejmuje wiele etapów i podkreśla rolę katalizy w tworzeniu złożonych cząsteczek organicznych.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/diels-alder-reaction-03r/diels-alder-reaction-03r.jpg)
- Funkcjonalizowane 4-(R)-1,2-bis(trimetylosililo)benzeny.8
- Funkcjonalizowane oksabicykliczne alkeny.9
Recent Research and Trends
- Zbadano wewnątrz- i międzycząsteczkowe reakcje imino-Dielsa-Aldera (reakcje Povarova) N-aryloimin i różnych alkenów bogatych w elektrony.4
- Napromieniowanie ultradźwiękowe promowało reakcję Dielsa-Aldera podstawionych furanów z reaktywnymi dienofilami, takimi jak acetylenodikarboksylan dimetylu (DMAD) i maleinian dimetylu, dając sfunkcjonalizowane oksabicykliczne alkeny z dobrymi wydajnościami.9
- Reakcja Dielsa-Aldera grafitu i tetracyjanoetylenu została wykorzystana do mechanicznego złuszczania grafitu do adduktów grafenowych.10
- Sieciowane hydrożele zostały przygotowane przy użyciu reakcji Dielsa-Aldera typu "click" bez użycia katalizatora.11
- Asymetryczna reakcja Dielsa-Aldera pomiędzy N-akryloilooksazolidynonem i cyklopentadienem była katalizowana przez heterogeniczne układy miedzi(II)-bis(oksazoliny)-na bazie polimeru unieruchomionego w ciekłej fazie jonowej (PIILP).12
- Chiralne kompleksy bromku glinu z oksazaborolidyną są potencjalnymi katalizatorami enancjoselektywnych reakcji Dielsa-Aldera.13
- Halocykloalkenony zostały zbadane jako silne dienofile w między- i wewnątrzcząsteczkowych cykloaddycjach Dielsa-Aldera.14
- Zanalizowano termodynamikę chemiczną reakcji addycji Dielsa-Aldera szeregu acenów (antracenu, 9,10-dimetyloantracenu, tetracenu i pentacenu) do C60 fullerenu.15
Czynniki zwiększające wydajność i selektywność reakcji Dielsa-Aldera:
- Wybór dienów i dienofili: Sprzężone dien-dien powinny być w konformacji s-cis, aby ułatwić nakładanie się z dienem. Dienofile ubogie w elektrony - dienofile ubogie w elektrony (np. zawierające grupy karbonylowe lub nitrowe) mają tendencję do łatwiejszego reagowania z dienami bogatymi w elektrony.
- Regioselektywność: Zdolność do przewidywania i kontrolowania regioselektywności reakcji jest kluczowa. Podstawniki na dienu i dienofilu mogą wpływać na wynik reakcji.
- Stereoselektywność: Tworzenie określonych stereoizomerów można zoptymalizować poprzez wybór odpowiednich podstawników lub użycie chiralnych katalizatorów do kierowania reakcją.
- Warunki reakcji: Temperatura - podwyższone temperatury mogą zwiększyć szybkość reakcji, podczas gdy niższe temperatury mogą sprzyjać selektywności.
- Rozpuszczalnik: Wybór rozpuszczalnika może mieć wpływ na mechanizm reakcji i dystrybucję produktu.
- Kinetyka: Dobra reakcja Dielsa-Aldera powinna przebiegać z rozsądną szybkością, pozwalającą na praktyczne zastosowanie w procesach syntetycznych.
- Kompatybilność grup funkcyjnych: Obecność innych grup funkcyjnych nie powinna zakłócać reakcji, a produkty powinny być łatwe do rozdzielenia i oczyszczenia.
- Wydajność i czystość: Wysoka wydajność i czystość pożądanego produktu są niezbędne, aby reakcja została uznana za udaną.