Środki suszące
Adsorbenty mineralne, środki filtrujące i środki suszące
Środki suszące
Produkty takie jak glin, krzemionki i sita molekularne mogą być stosowane jako dość skuteczne środki suszące, które zazwyczaj można regenerować. Aktualna literatura chemiczna odzwierciedla aktywne zainteresowanie procesem suszenia, a nawet badano metodę, za pomocą której odczynnik chemiczny jest wytwarzany jako suche ciało stałe; na przykład skuteczność bezwodnego KF jako środka fluoryzującego była związana z jego przygotowaniem za pomocą technik liofilizacji i suszenia rozpyłowego.
Przeprowadzono badania porównawcze skuteczności środków osuszających w suszeniu odczynników i rozpuszczalników.
Oprócz tlenku glinu, żelu krzemionkowego, sit molekularnych, węgla aktywnego i montmorylonitu, oferujemy kompleksową linię produktów chemicznych, w tym różne gatunki produktów Drierite™, które mogą być stosowane jako środki osuszające.