Merck
Strona głównaqPCRMIQE: Standardy eksperymentów PCR w czasie rzeczywistym
MIQE: Standardy eksperymentów PCR w czasie rzeczywistym
Potencjalne zastosowania ilościowego PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) wzrosły wykładniczo od czasu pierwszego opisu (Higuchi, 1993). Jednak badacze byli sfrustrowani komplikacjami, takimi jak zanieczyszczenie, niewystarczająca amplifikacja, niska czułość i niepewność co do tego, co stanowi odpowiednią analizę statystyczną. Do niedawna brakowało konsensusu co do tego, jak radzić sobie z tymi przeszkodami.
Międzynarodowy zespół badawczy, w tym dr Tania Nolan, nasz globalny menedżer ds. zastosowań i wsparcia technicznego, opublikował w 2009 r. wytyczne MIQE (wymawiane Mykee), aby sprostać wyzwaniom związanym z wykonywaniem niezawodnych pomiarów qPCR. Postępując zgodnie z MIQE, z pewnością uzyskasz bardziej wiarygodne dane:
  • Promować przejrzystość eksperymentalną
  • Zapewnić spójność między laboratoriami
  • Zachować integralność literatury naukowej
.Nasze usługi qPCR, w tym projektowanie starterów i sond, opracowywanie protokołów testów, rozwiązywanie problemów i wsparcie w zakresie analizy danych, są zgodne z MIQE, co pozwala szybciej i pewniej publikować lub wprowadzać produkt na rynek.
Skrócona instrukcja obsługi listy kontrolnej MIQE
Lista kontrolna MIQE dla qPCR1Ważność2
Importance2
Projekt eksperymentalny
Definicja grup eksperymentalnej i kontrolnejNiezbędne
Badanie przeprowadzone przez laboratorium podstawowe czy laboratorium badacza?Pożądane
Uznanie wkładu autorówPożądane
Próbka
OpisEssential
Volume/mass of sample processedPożądane
Mikrodysekcja lub makrodysekcjaNiezbędne
Jeśli zamrożone - metoda i jak szybko?Essential
If fixed - with what and how quickly?Niezbędne
Warunki i czas przechowywania próbek (szczególnie w przypadku próbekFFPE)Niezbędne
Ekstrakcja kwasu nukleinowego
Procedura i/lub oprzyrządowanieNiezbędne
Nazwa zestawu i szczegóły wszelkich modyfikacjiNiezbędne
Źródło użytych dodatkowych odczynnikówPożądane
Szczegóły obróbki DNazą lub RNaząNiezbędne
Ocena zanieczyszczenia (DNA lub RNA)Niezbędne
Ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowychEssential
Instrument and methodEssential
Purity (A260/A280)Pożądane
WydajnośćPożądane
Metoda/instrument integralności RNANiezbędne
RIN/RQI lub Cq transkryptów 3' i 5'Niezbędne
Ślady elektroforezyPożądane
Testy inhibicji (rozcieńczenia Cq, spike lub inne)Niezbędne
Odwrotna transkrypcja
Pełne warunki reakcjiNiezbędne
Ilość RNA i objętość reakcjiEssential
Priming oligonucleotide (if using GSP) i stężenieNiezbędne
Odwrotna transkryptaza i stężenieNiezbędne
Temperatura i czasNiezbędne
Producent odczynników i numery katalogowePożądane
CqS z i bez gene-specific primingRTPożądane3
Warunki przechowywania cDNAPożądane
qPCR Target Information
Jeśli multipleks, wydajność i LOD każdego testuEssential
Numer akcesji sekwencjiNiezbędne
Lokalizacja amplikonuPożądane
Długość amplikonuEssential
in silico specificity screen (BLAST, etc)Niezbędne
Pseudogeny, retropseudogeny lub inne homologi?Pożądane
Wyrównanie sekwencjiPożądane
Analiza struktury wtórnej amplikonuPożądane
Lokalizacja każdego startera według eksonu lub intronu (jeśli dotyczy)Niezbędne
Jakie warianty splicingu są celem?Kluczowe
OligonukleotydyqPCR
Sekwencje primerówNiezbędne
Numer identyfikacyjny RTPrimerDBPożądane
Sekwencje sondyPożądane4
Lokalizacja i tożsamość wszelkich modyfikacjiNiezbędne
Producent oligonukleotydówPożądane
Metoda oczyszczaniapożądana
protokół qPCR
Pełne warunki reakcjiNiezbędne
Objętość reakcji i ilość cDNA/DNANiezbędne
Primer, (sonda), Mg++ i stężenia dNTPNiezbędne
Tożsamość i stężenie polimerazyEssential
Buffer/kit identity and manufacturerNiezbędne
Dokładny skład chemiczny buforapożądane
Dodatki (SYBR Green I, DMSO, itp.)Niezbędne
Producent płytek/rurek i numer katalogowyPożądane
Pełne parametry termocyklinguEssential
Reaction setup (manual/robotic)Pożądane
Producent urządzenia qPCRNiezbędne
qPCR Validation
Evidence of optimization (from gradients)Pożądane
Specyficzność (żel, sekwencja, stop lub trawienie)Niezbędne
Dla SYBR Green I, Cq NTCEssential
Standardowe krzywe z nachyleniem i punktem YEssential
Wydajność PCR obliczona na podstawie nachyleniaEssential
Confidence interval for PCR efficiency or standard errorPożądane
R2 krzywej standardowejEssential
Linear dynamic rangeEssential
Cq variation at lower limitNiezbędne
Przedziały ufności w całym zakresiepożądane
Dowody na granicę wykrywalnościNiezbędne
Jeśli multipleks, wydajność i LOD każdego testuNiezbędne
Analiza danych
Program do analizy qPCR (źródło, wersja)Niezbędne
Oznaczanie metody Cq Essential
Outlier identification and dispositionEssential
Results of NTCsEssential
Uzasadnienie liczby i wyboru genów referencyjnychEssential
Opis metody normalizacjiNiezbędne
Liczba i zgodność replikacji biologicznychPożądane
Liczba i etap (RT lub qPCR) replikacji technicznychEssential
Repeatability (intra-assay variation)Essential
Reproducibility (inter-assay variation, %CV)Pożądane
Analiza mocyPożądane
Metody statystyczne dla istotności wynikówNiezbędne
Oprogramowanie (źródło, wersja)Niezbędne
Cq lub surowe dane przesłane przy użyciu RDMLpożądane
1Clinical chemistry Copyright 2009 by AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, INC. Reproduced with permission of AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, INC in the format Internet posting via Copyright Clearance Center.
2Wszystkie istotne informacje muszą być dostarczone wraz z manuskryptem. Pożądane informacje należy przesłać, jeśli są dostępne. Jeśli startery pochodzą z RTPrimerDB, informacje na temat celu qPCR, oligonukleotydów, protokołów i walidacji są dostępne z tego źródła.
3Ocena braku DNA przy użyciu testu bez odwrotnej transkrypcji jest niezbędna przy pierwszej ekstrakcji RNA. Gdy próbka zostanie zwalidowana jako wolna od DNA, włączenie kontroli bez odwrotnej transkrypcji jest pożądane, ale nie jest już niezbędne.
4Ujawnienie sekwencji sondy jest wysoce pożądane i zdecydowanie zalecane. Ponieważ jednak nie wszyscy komercyjni dostawcy wstępnie zaprojektowanych testów dostarczają tych informacji, nie może to być niezbędny wymóg. Stosowanie takich testów jest odradzane.