Nanocząstki złota: Właściwości i zastosowania
Wprowadzenie
Koloidalne nanocząstki złota są od wieków wykorzystywane przez artystów ze względu na żywe kolory wytwarzane przez ich interakcję ze światłem widzialnym. Od niedawna te unikalne właściwości optoelektroniczne są badane i wykorzystywane w zaawansowanych technologicznie zastosowaniach, takich jak organiczna fotowoltaika, sondy sensoryczne, środki terapeutyczne, dostarczanie leków w zastosowaniach biologicznych i medycznych, przewodniki elektroniczne i kataliza. Optyczne i elektroniczne właściwości nanocząstek złota można regulować poprzez zmianę rozmiaru, kształtu, składu chemicznego powierzchni lub stanu agregacji.
Optyczne i elektroniczne właściwości nanocząstek złota
Interakcja nanocząstek złota ze światłem jest silnie podyktowana ich otoczeniem, rozmiarem i wymiarami fizycznymi. Oscylujące pola elektryczne promienia świetlnego rozchodzącego się w pobliżu koloidalnej nanocząstki oddziałują z wolnymi elektronami, powodując skoordynowane oscylacje ładunku elektronowego, który jest w rezonansie z częstotliwością światła widzialnego. Te rezonansowe oscylacje znane są jako plazmony powierzchniowe. W przypadku małych (~30 nm) monodyspersyjnych nanocząstek złota, zjawisko rezonansu plazmonów powierzchniowych powoduje absorpcję światła w niebiesko-zielonej części widma (~450 nm), podczas gdy światło czerwone (~700 nm) jest odbijane, dając bogaty czerwony kolor. Wraz ze wzrostem rozmiaru cząstek, długość fali absorpcji związanej z rezonansem plazmonów powierzchniowych przesuwa się w kierunku dłuższych, bardziej czerwonych długości fal. Światło czerwone jest następnie absorbowane, a światło niebieskie jest odbijane, dając roztwory o bladoniebieskim lub fioletowym kolorze (Rysunek 1). Wraz ze wzrostem wielkości cząstek w kierunku granicy objętości, długości fal rezonansu plazmonów powierzchniowych przesuwają się do części widma w podczerwieni, a większość widzialnych długości fal jest odbijana, nadając nanocząstkom przezroczysty lub półprzezroczysty kolor. Rezonans plazmonów powierzchniowych można dostroić, zmieniając rozmiar lub kształt nanocząstek, co prowadzi do cząstek o właściwościach optycznych dostosowanych do różnych zastosowań.
Figure 1.Colors of various sized monodispersed gold nanoparticles
Zjawisko to obserwuje się również po dodaniu nadmiaru soli do roztworu złota. Ładunek powierzchniowy nanocząstek złota staje się neutralny, powodując agregację nanocząstek. W rezultacie kolor roztworu zmienia się z czerwonego na niebieski. Aby zminimalizować agregację, wszechstronna chemia powierzchni nanocząstek złota pozwala na pokrycie ich polimerami, małymi cząsteczkami i biologicznymi cząsteczkami rozpoznawczymi. Taka modyfikacja powierzchni umożliwia szerokie wykorzystanie nanocząstek złota w zastosowaniach chemicznych, biologicznych, inżynieryjnych i medycznych. Typowe właściwości nanocząstek złota przedstawiono w Tabeli 1.
| Średnica | Nanocząstki /mL | Szczytowa długość fali SPR | Wydajność molowa (M-1cm-1) | Numery produktów |
|---|---|---|---|---|
| 5 nm | 5.47 x 1013 | 515-520 nm | 1.10 x 107 | 741949 (Surfactant Stabilized) 752568 (PBS) |
| 10 nm | 5.98 x 1012 | 515-520 nm | 1.01 x 108 | 741957 (Surfactant Stabilized) 752584 (PBS) |
| 15 nm | 1.64x1012 | 520 | 3.67x108 | 777137 (Surfactant Stabilized) 777099 (PBS) |
| 20 nm | 6.54 x 1011 | 524 nm | 9.21 x 108 | 741965 (Surfactant Stabilized) 753610 (PBS) |
| 30 nm | 1.79 x 1011 | 526 nm | 3.36 x 109 | 741973 (Surfactant Stabilized) 753629 (PBS) |
| 40 nm | 7.15 x 1010 | 530 nm | 8.42 x 109 | 741981 (Surfactant Stabilized) 753637 (PBS) |
| 50 nm | 3.51 x 1010 | 535 nm | 1.72 x 1010 | 742007 (Surfactant Stabilized) 753645 (PBS) |
| 60 nm | 1.96 x 1010 | 540 nm | 3.07 x 1010 | 742015 (Surfactant Stabilized) 753653 (PBS) |
| 80 nm | 7.82 x 109 | 553 nm | 7.70 x 1010 | 742023 (Surfactant Stabilized) 753661 (PBS) |
| 100 nm | 3.84 x 109 | 572 nm | 1.57 x 1011 | 742031 (Surfactant Stabilized) 753688 (PBS) |
| 150 nm | 3.60 x 109 | Nie zmierzono | - | 742058 (stabilizowany surfaktantem) |
| 200 nm | 1.9 x 109 | Nie zmierzono | - | 742066 (stabilizowany surfaktantem) |
| 250 nm | 7.1 x 108 | Nie zmierzono | - | 742074 (stabilizowany surfaktantem) |
| 300 nm | 4.5 x 108 | Nie zmierzono | - | 742082 (stabilizowany surfaktantem) |
| 400 nm | 1.9 x 108 | Nie zmierzono | - | 742090 (stabilizowany środkiem powierzchniowo czynnym) |
Zastosowania
Zakres zastosowań nanocząstek złota szybko rośnie i obejmuje:
- Elektronika - Nanocząstki złota są przeznaczone do stosowania jako przewodniki, od farb drukarskich po chipy elektroniczne.1 W miarę jak świat elektroniki staje się coraz mniejszy, nanocząsteczki są ważnymi komponentami w projektowaniu chipów. Nanocząstki złota w nanoskali są wykorzystywane do łączenia rezystorów, przewodników i innych elementów układów elektronicznych.
- Terapia fotodynamiczna - Nanocząstki złota absorbujące bliską podczerwień (w tym złote nanopowłoki i nanorody) wytwarzają ciepło, gdy są wzbudzane przez światło o długości fali od 700 do 800 nm. Umożliwia to tym nanocząsteczkom eliminację docelowych guzów.2 Gdy światło jest stosowane do guza zawierającego nanocząsteczki złota, cząsteczki szybko się nagrzewają, zabijając komórki nowotworowe w leczeniu znanym również jako terapia hipertermią.
- Dostarczanie środków terapeutycznych - Środki terapeutyczne mogą być również powlekane na powierzchni nanocząstek złota.3 Duży stosunek powierzchni do objętości nanocząstek złota umożliwia pokrycie ich powierzchni setkami cząsteczek (w tym terapeutykami, środkami celującymi i polimerami przeciwporostowymi).
- Czujniki - Nanocząstki złota są wykorzystywane w różnych czujnikach. Na przykład czujnik kolorymetryczny oparty na nanocząstkach złota może identyfikować, czy żywność nadaje się do spożycia.4Inne metody, takie jak wzmocniony powierzchniowo Raman spektroskopia, wykorzystują nanocząstki złota jako substraty umożliwiające pomiar energii drgań wiązań chemicznych. Strategia ta może być również stosowana do wykrywania białek, zanieczyszczeń i innych cząsteczek bez użycia etykiet.
- Probes - Nanocząstki złota również rozpraszają światło i mogą wytwarzać szereg interesujących kolorów pod mikroskopem ciemnego pola. Rozproszone kolory nanocząstek złota są obecnie wykorzystywane do obrazowania biologicznego.5 Ponadto, nanocząstki złota są stosunkowo gęste, co czyni je użytecznymi jako sondy do transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
- Diagnostyka - Nanocząstki złota są również wykorzystywane do wykrywania biomarkerów w diagnostyce chorób serca, nowotworów i czynników zakaźnych.6 Są one również powszechne w testach immunologicznych z przepływem bocznym, czego przykładem jest domowy test ciążowy.
- Kataliza - Nanocząstki złota są wykorzystywane jako katalizatory w wielu reakcjach chemicznych.7 Powierzchnia nanocząstek złota może być wykorzystywana do selektywnego utleniania lub w niektórych przypadkach powierzchnia może redukować reakcję (tlenki azotu). Nanocząstki złota są obecnie opracowywane do zastosowań w ogniwach paliwowych. Technologie te byłyby przydatne w przemyśle motoryzacyjnym i wyświetlaczy.
Przewaga jakości
W połączeniu z Cytodiagnostics, z dumą oferujemy szeroką gamę nanocząstek złota przeznaczonych specjalnie do zaawansowanych technologicznie zastosowań w dziedzinie nauk przyrodniczych i materiałoznawstwa. Nanocząstki złota są dostępne w rozmiarach od 5 nm do 400 nm średnicy z licznymi funkcjami powierzchniowymi w różnych kompozycjach rozpuszczalników.
Kuliste nanocząstki złota są tradycyjnie syntetyzowane przy użyciu środków redukujących, takich jak cytrynian sodu lub borowodorek sodu, Cytodiagnostics posiada własny proces i formułę, która prowadzi do przygotowania wysoce sferycznych nanocząstek złota, bez ostrych środków redukujących. W porównaniu do innych nanocząstek złota, nanocząstki te mają wiele zalet, w tym:
- Wąski rozkład wielkości - w oparciu o dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) i analizę TEM. Każda partia jest weryfikowana za pomocą DLS i spektroskopii UV-Vis (Rysunek 2).
Figure 2.DLS & UV-Vis spectra showing precise gold nanoparticles from Cytodiagnostics.
- Stały rozmiar i kształt - <10% CV (współczynnik wariancji) nawet powyżej 100 nm. Przykłady nanocząstek o wielkości 5 nm i 400 nm pokazano poniżej na Rysunku 3.
Figure 3.TEM images of 5 nm (left) and 400 nm (right) gold nanoparticles with <8% CV.
Nanourchiny złota
Figure 4.TEM of 100 nm Gold NanoUrchins
Złote NanoUrchiny mają unikalne właściwości optyczne w porównaniu do sferycznych nanocząstek złota o tej samej średnicy rdzenia. Kolczasta, nierówna powierzchnia powoduje czerwone przesunięcie piku plazmonów powierzchniowych i większe wzmocnienie pola elektromagnetycznego na końcach kolców Gold NanoUrchin w porównaniu do cząstek kulistych. Na przykład, 100nm sferyczne nanocząstki złota mają pik SPR przy 570nm, podczas gdy 100nm Złote NanoUrchiny mają pik SPR przy około 680nm, rysunek 4.
Figure 5.Left - UV-VIS spectra of 100 nm Gold NanoUrchins (blue) and 100 nm standard gold nanoparticles (green). Note the red-shift in the SPR-peak. Right - UV-VIS spectra of Gold NanoUrchins ranging in size from 50 nm to 100 nm in diameter.
Perspektywy
Nanocząstki złota są wszechstronnymi materiałami do szerokiego zakresu zastosowań o dobrze scharakteryzowanych właściwościach elektronicznych i fizycznych dzięki dobrze opracowanym procedurom syntetycznym. Ponadto, ich chemia powierzchni jest łatwa do modyfikacji. Cechy te sprawiły, że nanocząstki złota są jednym z najczęściej wykorzystywanych nanomateriałów w badaniach akademickich oraz integralnym składnikiem urządzeń medycznych point-of-care i produktów przemysłowych na całym świecie. Nasza szeroka oferta nanocząstek złota, dostępna dla globalnej społeczności badawczej, służy zwiększeniu ich zastosowania w zaawansowanych technologicznie aplikacjach.
Referencje
Powiązane produkty
Response not successful: Received status code 500