Merck
308234
1,3-二异苯氰酸酯
95%
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$181.00
$181.00
请联系客服了解存货情况
限时优惠:节省此项目!
获取大包装/定制包装报价
关于此项目
线性分子式:
C6H4(NCO)2
化学文摘社编号:
分子量:
160.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
95%
bp
121 °C/25 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=Nc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-2-1-3-8(4-7)10-6-12/h1-4H
InChI 密鑰
VGHSXKTVMPXHNG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)