登录 查看组织和合同定价。
关于此项目
线性分子式:
(C2H5O)2CHCH2N(CH3)2
化学文摘社编号:
分子量:
161.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
跳至
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | M28006 | 178535 | 140244 |
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.883 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.829 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 170 °C (lit.) | bp 140 °C (lit.) | bp 79-80 °C/60 mmHg (lit.) | bp 85-87 °C/10 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.412 (lit.) |
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup