Merck
1.04819
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物
suitable for titration
别名:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$188.00
1 KG
$1,200.00
$188.00
预计发货时间2026年1月20日详情
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
化学文摘社编号:
分子量:
404.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
217-895-0
NACRES:
NA.21
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物, for analysis
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
技術
titration: suitable
pH值
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
體積密度
310 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
03659ED2P1.08445
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
mp
272 °C
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
180-185 °C
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
分析報告
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Identity (Potassium): conforms
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear and colourless
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.0
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2