关于此项目
跳至
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
99.5-101.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
794 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
6-7 (5% in water)
mp
237 °C
溶解度
430 g/L
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | 96459 | 379786 | 1724703 |
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals | form powder or chunks | form - |
| assay 99.5-101.0% (complexometric) | assay ≥99.0% (KT) | assay 99.999% trace metals basis | assay - |
| solubility 430 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
一般說明
應用
- 锌前体,以通过热合成法在没有催化剂的情况下合成氧化锌纳米线。
- 锌源,以通过水热生长法使用氢氧化钠合成氧化锌纳米颗粒。
分析報告
不溶物: ≤ 0.005 %
pH值(5 %;水):6.0 - 7.0
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cd(镉): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.01 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
符合ACS
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.