Merck
1.14551
Phenol Test, photometric
photometric, 0.10-2.50 mg/L (phenol), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.21
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
苯酚测试预装试剂, photometric, 0.10-2.50 mg/L (phenol), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
phenol
測量範圍
0.10-2.50 mg/L (phenol)
技術
photometry: suitable
應用
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
檢測方法
photometric (MBTH)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant®
Spectroquant® Phenol Cell Test酚测试(预装版)可准确定量水性样本中的苯酚及其衍生物。
方法原理:苯酚及其衍生物与噻唑衍生物反应形成紫红色偶氮染料,通过光度法测定含量。Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm反应比色管(Cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3