Merck
1.50033
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
别名:
Purospher® STAR RP-8 封端(5 µm)
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
产品1.50033无法订购。 联系客户支持
关于此项目
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
Purospher® STAR RP-8封尾 (5µm) Hibar® RT 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
11.2% Carbon loading
參數
400 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 4 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Purospher® STAR RP-8封端5 µm HPLC柱允许使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性。 Purospher® STA RRP-8封端,5 µm Hibar® RT 125-4是一种即用型UHPLC 柱,适合连接至任何HPLC系统。该色谱柱尺寸为125 mm长 x 4 mm内径,是HPLC分离复杂样品的最佳选择。商品 1.50033.1003是验证套件,含有3根来自3个不同基材批次的Purospher ®STAR RP-8 封端, 5 µm Hibar® RT 125-4 柱。了解更多有关 Purospher® STAR HPLC和UHPLC柱的信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
用于分离黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺、核苷、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇等。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 适用于LC-MS应用
分析報告
压力: ≤ 65 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 85000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≥ 1.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.