Merck
8.01553
Butyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
别名:
Butyl 2,3-epoxypropyl ether, Glycidol butyl ether, Butyl glycidyl ether, BGE, 1,2-Epoxy-3-butoxypropane
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
产品8.01553监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C7H14O2
化学文摘社编号:
分子量:
130.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
219-376-4
NACRES:
NA.22
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥94.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
215 °C
效力
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
163-165 °C/1013 mbar
轉變溫度
flash point 43 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C(C1)COCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup