Merck
8.08236
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
别名:
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
产品8.08236无法订购。 联系客户支持
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C9H21NO3
化学文摘社编号:
分子量:
191.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-528-4
NACRES:
NA.22
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
1 hPa ( 100 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
pieces
自燃溫度
275 °C
效力
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
pH值
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
305 °C/1013 hPa
mp
50 °C
轉變溫度
flash point 160 °C
密度
1.01 g/cm3 at 50 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1