Merck
MSCPNPP00
96孔收集板
Clear, Non-Sterile, V-bottom, Polypropylene, 100 plates
别名:
96孔板
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
clear polypropylene plate
品質等級
無菌
non-sterile
用途
Automated & Manual
包裝
pkg of 100 plates
製造商/商標名
MultiScreen®
板尺寸
96 well
有效容積
50-335 μL
相容性
centrifuge & manifold
運輸包裝
ambient
一般說明
无论您’的应用是什么,密理博都为满足您的具体应用需求开发出适用的过滤板。MultiScreen过滤板长期以来一直都是促进药物研发和生命科学研究的可靠工具。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
- Millipore’s的新型MultiScreen HTS+大流量过滤板设计减轻了非特异性结合,减小了背景噪音和信号强度的差异,尤其是对生化筛选测定。
传统过滤板(以 MA 开头的板货号)
- 传统的多孔设计对要求将滤膜浸入测定皿的许多应用特别有价值。易于拆卸的下排水管和独特的板设计是Elispot、PAMPA、细胞筛选(迁移、侵袭或趋化性)或topcount检测用户等分析的理想选择。
配件 – MultiScreenHTS真空多联装置
- MultiScreenHTS真空多联装置专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。这一组合提供了优化的过滤特征以及无缝自动化整合。
Millicell测定板
- 除了传统的测定板,过滤板还有配装细胞培养皿的型号,用于培养和测定悬浮的和粘附的细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
外觀
色码:透明
其他說明
自动化兼容性:无
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Questions
  1. Do you offer V bottom 96 well plates?
    1 answer
    1. Yes, there is a product available. You can find more details about it in the Multiscreen brochure on page 24. The catalog number for this product is MSCPNPP00. It is non-sterile and comes with 10 plates per bag, 10 bags per box. The working volume per well is 50-335 uL. The material is PolyPropylene and it has a temperature range of -196C to 121C. The maximum centrifugation is 4800 x g for a swinging bucket rotor.