Merck
SCM05
AOF ITS补充剂(100X),100ml | SCM055
AOF ITS supplement is an animal-origin-free product that contains human recombinant insulin, transferrin along with sodium selenite and is used for the serum-free culture of numerous cell types.
别名:
ITS, Insulin Transferrin Selenite
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
12352205
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
形狀
liquid
濃度
100 ×
技術
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
一般說明
EMD Millipore’s AOF ITS(100X)补充剂是无动物源性产品,含有人重组胰岛素、人重组转铁蛋白以及亚硒酸钠。
未定义的动物源培养基补充剂,例如胎牛血清,由于其成本增加,批次间变异性和全球监管的增加,最近已成为许多细胞培养师关注的领域。从细胞培养基中消除胎牛血清为研究基本生物学问题提供了更明确的环境。无血清和减少血清制剂通常需要纯化形式的因子,这些因子通常由血清提供,适合体外生长和分化研究,例如胰岛素,转铁蛋白和亚硒酸盐。
ITS补充剂已被证明可以替代血清并在以下条件下生长以下细胞无血清或降低血清条件:CHO、HEK293、成纤维细胞、杂交瘤、VERO细胞、Hela、HT29、MDCK、间充质细胞、IPS细胞、心脏细胞、肾脏细胞、角质形成细胞、胚胎细胞、神经干细胞、肝细胞。
應用
EMD Millipore’s AOF ITS(100X)补充剂是完全无动物源性产品
研究类别
干细胞研究
外觀
在Earle′s平衡盐水中制备产品,并在装瓶前通过0.22微米膜过滤。溶液是浅粉红色的澄清溶液,不含颗粒。
準備報告
保存于2-8°C。应在添加了蛋白质的适当缓冲液或培养基中进行进一步稀释,例如DMEM/1%人血清白蛋白或同等产品。
分析報告
对照
VERO细胞
检测在无血清条件下3天内支持VERO细胞增殖的能力。
pH:7.6-8.0。
产品是无菌的。
内毒素水平为 ≤ 1 EU/mg。
其他說明
所有成分均使用AOF(无动物来源)试剂和方案衍生。
重组人胰岛素源自巴斯德毕赤酵母(酵母)。
重组人转铁蛋白源自水稻(水稻)。
亚硒酸钠是一种合成化学品。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Questions
  1. What are the concentrations of Insulin, Transferrin and Sodium Selenite?
    1 answer
    1. The specific formulation of this product is considered proprietary. The components are Recombinant Human Insulin, Recombinant Human Transferrin, Sodium Selenite, D-Glucose, Sodium Phosphate Monobasic, Potassium Chloride, Sodium Chloride, and Sodium Bicarbonate.