关于此项目
跳至
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
4.98 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
699 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
bp
228 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | 538701 | E29141 | W515302 |
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99% |
| vapor density 4.98 (vs air) | vapor density 4.98 (vs air) | vapor density 4.98 (vs air) | vapor density 4.98 (vs air) |
一般說明
應用
其他說明
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在 IMS microsite 和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 02529是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
237.2 °F - closed cup
閃點(°C)
114 °C - closed cup