Merck
EMU042721
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc12a9
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
CTCCCAATGGAGCTGGAGTATCTGGAGTGCCATCAGCCCGCAAGCTCTCCACCTTCCTGGGTGTGGTGGTGCCCACGGTTCTGTCCATGTTTAGCATAGTCGTGTTTCTGAGGATTGGGTTCGTGGTGGGCCACGCTGGGCTGTTGCAGGCCTTGGCGATGCTACTGGTTGCCTACATCATTCTGGCACTAACAGTCCTCTCAGTGTGTGCCATTGCCACCAATGGAGCTGTGAGAGGGGGCGGAGCCTACTTCATGATCAGCAGGACTCTGGGGCCGGAGGTTGGTGGCAGCATTGGCCTCATGTTCTACCTGGCTAACGTCTGTGGCTGTGCCGTATCCCTGCTGGGACTGGTGGAGTCTATACTGGACGTCTTCGGGGCTGATGCCACAGGCTCCAGTGGGATCCAGGTTCTACCCCAGGGTTATGGCTGGAATCTGCTCTATGGCTCCCTTCTGCTGGGCCTCGTGGGTGGTGTGTGCACTTTGGGAGCTGGGCTCTATGCCCGAGCCTCCTTTCTTACATTCCTGCTGGTTTCTGG
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
EMU087471EMU056051EMU183311
Gene Information
mouse ... SLC12A9(83704), Slc12a9(83704)
Gene Information
mouse ... SLC12A1(20495), Slc12a1(20495)
Gene Information
mouse ... SLC12A6(107723), Slc12a6(107723)
Gene Information
mouse ... SLC12A2(20496), Slc12a2(20496)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037344
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027202
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027130
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024597
esiRNA cDNA target sequence
CTCCCAATGGAGCTGGAGTATCTGGAGTGCCATCAGCCCGCAAGCTCTCCACCTTCCTGGGTGTGGTGGTGCCCACGGTTCTGTCCATGTTTAGCATAGTCGTGTTTCTGAGGATTGGGTTCGTGGTGGGCCACGCTGGGCTGTTGCAGGCCTTGGCGATGCTACTGGTTGCCTACATCATTCTGGCACTAACAGTCCTCTCAGTGTGTGCCATTGCCACCAATGGAGCTGTGAGAGGGGGCGGAGCCTACTTCATGATCAGCAGGACTCTGGGGCCGGAGGTTGGTGGCAGCATTGGCCTCATGTTCTACCTGGCTAACGTCTGTGGCTGTGCCGTATCCCTGCTGGGACTGGTGGAGTCTATACTGGACGTCTTCGGGGCTGATGCCACAGGCTCCAGTGGGATCCAGGTTCTACCCCAGGGTTATGGCTGGAATCTGCTCTATGGCTCCCTTCTGCTGGGCCTCGTGGGTGGTGTGTGCACTTTGGGAGCTGGGCTCTATGCCCGAGCCTCCTTTCTTACATTCCTGCTGGTTTCTGG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGTTTGGATGGGTGAAAGGTGTGCTGGTGCGATGCATGCTGAACATCTGGGGAGTCATGCTCTTCATTCGCCTCTCCTGGATTGTAGGAGAAGCGGGAATTGGTCTTGGAGTTCTTATAATTCTTCTTTCCACCATGGTAACCTCTATCACTGGGTTGTCAACTTCTGCAATAGCAACAAACGGGTTTGTTCGTGGAGGTGGAGCCTACTACCTGATTTCCCGGAGCTTAGGGCCTGAGTTCGGTGGGTCAATAGGCTTGATCTTTGCTTTTGCCAATGCAGTGGCTGTCGCTATGTATGTGGTGGGATTCGCGGAGACTGTCGTGGATCTTCTTAAGGAGAGCGATTCAATGATGGTGGATCCAACCAATGACATCCGCATCATCGGTTCCATCACCGTGGTGATTCTTCTAGGAATCTCAGTAGCTGGGATGGAGTGGGAAGCAAAGGCTCAAGTCATTCTCCTGGTCATTCTTCTCATTGCCATTGCAAACTTCTTCATTGGAACTGTCATCCCA
esiRNA cDNA target sequence
CCATCTTTCGGAGTGACGATGCACTCAAGGAGTCAGCAGCTATGCTGAACAACATGCGCGTCTATGGTACAGCCTTCTTGGTCCTCATGGTCTTGGTGGTATTCATCGGCGTACGCTATGTGAATAAGTTTGCCTCACTCTTCCTGGCCTGTGTAATTGTGTCGATCTTGGCTATCTATGCTGGTGCCATCAAGTCTTCCTTTGCTCCACCACACTTCCCGGTCTGTATGCTGGGCAACCGTACCCTGTCATCAAGACACCTTGACATTTGCTCTAAGACCAAGGAGGTTGACAACATGACAGTACCATCAAAGTTATGGGGATTCTTCTGCAACTCGAGTCAGTTCTTTAATGCCACCTGTGATGAGTACTTTGTTCACAATAACGTCATCTCAATCCAAGGCATTCCAGGGTTGGCTAGTGGTATCATTACTGAAAATCTTTGGAGTAATTATTTACCAAAGGGTGAGATAATTGAAAAGCCATCAGCCAAGTC
esiRNA cDNA target sequence
ACCATTACAACAGAGCTGACAAACTGTACTTCTGCAGCCTGCAAACTAAACTTTGACTTCTCTTATTGTGAGAGCAATACTTGTTCTTACGGGCTAATGAACAACTTTCAGGTGATGAGCATGGTGTCAGGATTTGCACCCTTGATCTCTGCAGGGATCTTTTCAGCCACGCTCTCGTCAGCACTAGCATCTCTTGTGAGTGCTCCCAAAATATTTCAGGCTCTATGTAAGGACAATATCTACCCAGCTTTCCAGATGTTTGCTAAAGGTTATGGGAAAAATAATGAACCGCTTCGTGGTTACATCTTAACATTTCTGATTGCACTGGGATTCATCCTGATTGCTGAATTGAACGTTATTGCTCCAATTATCTCTAATTTCTTCCTTGCATCGTATGCCTTAATCAACTTTTCAGTATTCCATGCATCACTTGCAAAATCTCCAGGATGGCGTCCTGCATTCAAATACTACAACATGTGGATCTCCCTTATTGGAGCAATTCTTTGTTGC
NCBI accession no.
NM_031406
NCBI accession no.
NM_001079690
NCBI accession no.
NM_133649
NCBI accession no.
NM_009194
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
一般說明
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Desheng Zhong et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(9), 1624-1635 (2014-05-03)
Pan-Bcl-2 family inhibitor obatoclax has been demonstrated to be effective against various cancers, of which the mechanism of action is not fully understood. In this study, we demonstrate that obatoclax suppressed esophageal cancer cell viability with concomitant G1/G0-phase cell cycle