Merck
激素
您上传的图片似乎是一个复杂的有机分子结构,其中包括一个六元芳香环,附带一个酮基、多个羟基、一个氟原子和几条饱和度不同的碳链。
培养细胞需要持续供应生长和分化所需的营养成分。哺乳动物细胞培养基包含均衡的pH值及盐、碳水化合物氨基酸维生素、脂肪酸、脂质生长因子、激素、微量元素和血清成分。激素可促进细胞生长,并发挥细胞类型特异性作用。部分细胞必须补充激素才能在体外培养体系下生长。
产品
显示97的1-20
变更视图
显示97的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 97 结果的1-20
细胞培养级激素补剂
  • 为研究细胞凋亡、细胞信号通路、细胞分化和基因表达,细胞培养体系中可采用 地塞米松 激素。
  • 促红细胞生成素可促进红系祖细胞增殖、分化和存活。
  • β-雌二醇 激素可用于研究细胞分化和转化,而β-雌二醇现已用于培养乳腺肿瘤细胞和卵母细胞。
  • 胰高血糖素 是一种肽激素,可用作某些培养和动物模型应用中的补剂,例如小鼠胰高血糖素响应测定。
  • 氢化可的松 可用于上皮和内皮粘附细胞培养应用。
  • 胰岛素 是一种肽激素,可用作多种哺乳动物细胞培养体系中的生长因子。
  • 孕酮 现已用作上皮细胞培养体系中的促生长激素。
  • 前列腺素E1 和 前列腺素E2 为脂质激素,可用于某些哺乳动物细胞培养应用。
  • 3,3',5'-三碘-L-甲状腺原氨酸 (T3) 及其前体 甲状腺素 (T4)激素由甲状腺产生,用作部分细胞培养应用的补充剂。