Merck
主页Products蛋白生物学生物活性小分子生物活性小分子抑制剂
生物活性小分子抑制剂
一名身穿白大褂、戴着绿色手套的实验室技术人员正在使用移液管将液体转移到一个黑色微孔板中。桌上摆放着各种实验室用品,包括试剂瓶和粉红色的试管架,旁边还有一份印有说明的文件。背景中可以看到部分实验室设备。
生物活性小分子(BSM)抑制剂是一种能抑制酶活性的化合物,通常用于生命科学研究中对生物过程的探测或药物开发中的治疗。通过与蛋白质上的特定位点结合,BSM 抑制剂可改变蛋白质的活性。
我们广泛的高效 BSM 抑制剂产品组合包含适用的探针,是验证治疗目标、开发新型药物和研究生物过程的理想选择。
产品
按相关性排序
显示2662的1-20
变更视图
显示2662的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 2662 结果的1-20
小分子抑制剂
小分子抑制剂是研究酶功能、蛋白质相互作用或细胞信号通路的重要工具,研究人员利用它来深入了解疾病状态并开发新型疗法。在生命科学研究中,BSM 抑制剂还可用于验证针对已知蛋白质靶点的活性。我们在生物研究中使用的小分子抑制剂的两个例子是 Imatinib 和 Vorinostat:
  • Imatinib,一种酪氨酸激酶抑制剂,抑制融合蛋白 BCR-ABL。
  • 伏立诺他,又称亚伯酰苯胺羟肟酸(SAHA),是一种可逆的泛组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂。它可用于研究细胞信号传导、转录和基因调控以及细胞周期。
了解更多有关如何选择和使用抑制剂的信息。
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。