Merck
主页Products材料科学能源材料电池材料
电池材料
电池剖面内的一系列 Sigma-Aldrich 特色瓶子。
我们的电池材料具有无与伦比的纯度和一致性,可提供出色、可靠的性能,帮助我们的客户获得可重复的数据,即使在长时间的循环实验中也是如此。我们有多种电池材料可供选择,可满足您从台架规模到中试规模甚至制造规模的所有研究需求。
产品
按相关性排序
显示226的1-20
变更视图
显示226的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
一个瓶子被描绘成电池电路的一部分,里面装有锂离子盐液滴和闪电。
电解质电池材料
电解质是一种溶解在溶剂中能导电的物质,对电池的正常工作至关重要。对于锂离子电池,电解液通常由六氟磷酸锂等锂盐组成,溶解在碳酸乙烯酯和碳酸二乙酯等有机溶剂的混合物中。
我们的电池级电解液严格限制痕量水和酸杂质,从而提供最稳定可靠的性能。我们了解客户对电解液配方的不同需求,因此我们既提供可直接开瓶使用的预配制电解液,也提供所有可直接开瓶使用的预配制电解液。term=battery_liquid_electrolyte_material#csr"> 电池级电解质材料,如溶剂、电解盐和添加剂,以满足客户内部配制电解质的需要。这种灵活性和定制化可确保我们的客户获得完全符合其需求的解决方案,无论是硬币电池测试还是袋式电池原型开发。
阴极材料分子结构组成示意图:CAM、聚合物粘合剂和导电添加剂。
阴极电池材料
在锂离子电池中,阴极是从外部电路中获取电子的电极,并通过同时夹杂锂离子在维持电荷平衡方面发挥关键作用。通常,阴极由阴极活性材料(CAM,约占 90%)、聚合物粘合剂(约占 5%)和导电添加剂(约占 5%)组成。
阴极活性材料的选择是决定锂离子电池能量密度(电池电压和容量)的关键因素。我们的 高品质 CAM 包括流行的材料,如锂钴氧化物(LiCoO2)、锂锰氧化物(LiMn2O44或 LFP)和镍锰钴酸锂(LiNiMnCoO2或 NMC),它们在能量密度、热稳定性和成本效益方面各有优势,也各有权衡。我们还提供 即用型电极片,供希望省去阴极加工的时间和人力并加快研究进度的客户使用。
包含锂定期块的电池插图...
正极电池材料
在锂离子电池中,阳极是提供电子源的 "负极 "或 "还原极"。通常,负极材料由石墨、碳基材料或金属氧化物制成,这些材料被称为插层型负极。下一代转换型阳极(如硅和锂金属)由于具有更高的能量密度而越来越受欢迎。term=Battery_Electrode_Material_Anode#csr"> 高品质负极材料,包括天然和人造石墨、硅负极材料(如纳米颗粒和硅碳复合材料)、钛酸锂(LTO)和金属锂。我们还提供带有碳和 LATP 涂层的负极材料,以根据客户需求定制性能,以及即铸浆料ready-to-use electrode sheets.
.
包含包装好的锂离子原子的造型电池插图。
固态电池材料
固态电池使用固态电解质来取代当前锂离子电池中使用的液态电解质,是最有希望提高安全性和能量密度的下一代电池技术之一。固体电解质可由陶瓷、聚合物和玻璃等多种材料制成,每种材料都具有独特的优势和特性。我们的高质量固态电解质材料有多种成分,包括硫化物、氧化物和卤化物。这些材料经过精心合成,其粒度、结晶度和纯度均受到控制,可在电化学电池中提供可靠且可重复的性能。
包含钠元素周期表图块的电池插图。
钠离子电池材料
钠离子电池是锂离子电池的新兴替代品,具有材料成本低、安全性高和资源丰富等显著优势。钠离子电池使用钠离子而不是锂离子来存储和传输电荷。
我们提供一系列高质量的钠离子电池材料。我们的钠离子材料包括电解质、阴极和阳极活性材料、前驱体和电极片,所有这些材料都旨在提供高能量密度、长循环寿命以及稳定、可重复的性能。
描绘了 Sigma-Aldrich 公司的瓶子、安瓿和风格化的电池轮廓。
电池级前驱体
前驱体是用于制造阴极或阳极活性材料的化合物。我们提供一系列 高品质盐前驱体 用于合成电池材料,包括氢氧化锂和碳酸锂等电池级锂盐以及钴盐、锰盐、镍盐、铝盐和铁盐等高纯度过渡金属盐。无论是用于固态反应、共沉淀还是湿化学处理的前驱体,我们都能提供高纯度的前驱体,帮助客户以可靠、可重复的方式合成出性能一流的电池材料。
我们的专家团队可随时帮助您了解各种电池材料,并开发出能最大限度提高电池性能的最佳解决方案。了解这些和其他电池材料,包括我们的电池级和更环保的替代产品。请查看我们的铝、铜和镍电池箔材料、高粘度阳极和阴极粘合剂以及碳纳米材料,以满足您的所有研究和商业需求。
相关资源
1/2
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。