AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz (Auto-detectable (PFC compliant))
Quality Level
description
configured for Water, Isopropyl Alcohol (95%), Ethanol (95%), Dimethyl - sulfoxide (70%), Methanol (95%), Acetonitrile (75%), Bleach (70%), Xylene (95%), Acetone (95%)
parameter
-196-100 °C temp. range
compatibility
configured for Water, Isopropyl Alcohol (95%), Ethanol (95%), Dimethyl - sulfoxide (70%), Methanol (95%), Acetonitrile (75%), Bleach (70%), Xylene (95%), Acetone (95%), for use with MilliSentials Lab Adaptable Labels
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
General description
Properties-
1. MilliSentials Lab Printer-
- Width:202 mm (8.0 in)
- Height:192 mm (7.5 in)
- Weight:2.5 kg (5.5 lbs)
- Connection / Communication: USB, F802.11ac WIFI, Bluethooth 4.1
- Resolution:300 dpi
- Power:Auto-detectable (PFC compliant), 100-240 VAC, 50-60Hz
- Warranty: 3 year
2. MilliSential Lab Adaptable Labels-
- Label: MilliSentials Lab Adaptable Labels
- Vessel Compatibility:0.5 mL Tubes, 0.6 mL Tubes, HPLC vials, 1 mL Tubes, 2 mL Tubes, Cryovials, Plates, Petri Dishes, 15 mL Conical Tubes, 50 mL Conical Tubes, Any Vessel Larger than 5 mL
- Temperature Range:-196°C to 100°C
- Chemical Compatibility: Water, Isopropyl Alcohol (≤95%), Ethanol (≤95%), Dimethyl - sulfoxide (≤70%), Methanol (≤95%), Acetonitrile (≤75%), Bleach (≤70%), Xylene (≤95%), Acetone (≤95%)
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon-
Ribbon Capacity: ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
- Software: MilliSentials Lab Labeling System Software
- Software Compatibility: Microsoft Windows 10 OS, version 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, version 10.15.6
Application
Other Notes
2. MilliSential Lab Adaptable Labels -1 roll
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon - 1 roll
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Streamline sample, reagent, and chemical identification using the MilliSentials™ Lab Labeling System - impervious, adaptable labels tailored for research labs.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่ใช้งานง่ายเครื่องมือตามหลักสรีรศาสตร์ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และโซลูชันการคิดล่วงหน้าสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค