การกำหนดคาเฟอีนในกาแฟโดยใช้ประสิทธิภาพสูง Thin Layer Chromatography
Read more about
บทนำ
ประสิทธิภาพสูง Thin Layer Chromatography (HPTLC) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์มากและต้องใช้การเตรียมตัวอย่างต่ำที่นี่แสดงให้เห็นผ่านการวิเคราะห์คาเฟอีนในกาแฟ ต้องใช้เฉพาะการสกัดและการกรองผ่านตัวกรองเข็มฉีดยา PTFE ขนาด 0.45 μm เท่านั้นสำหรับตัวอย่างกาแฟต้มก่อนการวิเคราะห์ แผ่น HPTLC ได้รับการปรับสภาพล่วงหน้าด้วยเฟสมือถือและ เครื่องสแกน TLC ถูกใช้สำหรับการวัดปริมาณหลังจากการแยกโครมาโตกราฟีเสร็จสมบูรณ์
รูปที่ 1พัฒนาแผ่น HPTLC ที่ 254 nm, ข้อมูลโครมาโตกราฟีที่แสดงในตารางด้านบน
รูปที่ 2กราฟการปรับเทียบหลังจากโหมดการถดถอยของพหุนาม (r = 0.9970