Merck
หน้าแรกCalibration, Qualification & Validationความสำคัญของการสร้างมาตรฐานโซลูชันเชิงปริมาตร
ความสำคัญของการสร้างมาตรฐานโซลูชันเชิงปริมาตร
Bettina Straub-Jubb, Merck
การกำหนดหรือกำหนดมาตรฐานของโซลูชันปริมาตรที่ใช้สำหรับการไตเตรทเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการไตเตรทที่สำคัญที่สุดสำหรับผลการไตเตรทที่เชื่อถือได้และโปร่งใส ผลการไตเตรทที่แม่นยำและเชื่อถือได้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อเราทำงานกับความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายปริมาตร
ความเข้มข้นที่ระบุของสารละลายปริมาตรที่ใช้เป็นไตเตรทในกระบวนการไตเตรทเป็นที่รู้จักกัน ความเข้มข้นอาจแตกต่างจากความเข้มข้นที่แท้จริงเนื่องจากอิทธิพลที่หลากหลาย ความจำเป็นในการกำหนดความเข้มข้นที่แท้จริงด้วยมาตรฐานไทเทรีเมตริกคือการนำเข้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การไตเตรทที่ถูกต้อง
กระบวนการไตเตรท
กราฟิกลูกศรสำหรับกระบวนการไตเตรท
1. การเตรียมตัวอย่างการเตรียม
หรือการละลายตัวอย่างเพื่อให้มีไอออนฟรีสำหรับปฏิกิริยาการวัดปริมาตรก่อนการไตเตรท
2. การกำหนดระดับ
ที่เรียกว่าการกำหนดมาตรฐานของระบบไตเตรทเพื่อแก้ไขความไม่แน่นอนในการวัดผ่านเครื่องมือสารละลายปริมาตรการจัดการอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการและความสมดุล
3. การไต
เตรทตัวอย่างขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการไตเตรทคือการไตเตรทของตัวอย่างที่ละลายด้วยสารละลายปริมาตรของความเข้มข้นที่ทราบแน่ชัด
การกำหนดไตเตอร์
ไตเตอร์ถูกกำหนดให้เป็นควอทีนต์ของความเข้มข้นที่กำหนดของสารละลายปริมาตรและความเข้มข้นที่แท้จริง จากนั้นแฟคเตอร์ที่คำนวณจะถูกใช้เป็นปัจจัยการแก้ไขสำหรับไทเทรนท์ ค่าที่วัดได้ของไตเตอร์จะถูกคูณด้วยความเข้มข้นที่กำหนด
ไตเตอร์ = c (x)/c~ (X)
c = c~(x) × ไตเตอร์
ไตเตอร์ = factor
c = ความเข้มข้นของโมลจริงของสารละลายเชิงปริมาตร
c ~ = ความเข้มข้นของโมลที่ระบุของสารละลายเชิงปริมาตร
กระบวนการไตเตรทได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่อไปนี้:
  • Measuring method
  • เครื่องมือ (ความไม่แน่นอนของเครื่องมือ/รอยขีดข่วนของตัวจับยึด)
  • อิเล็กโทรด (ความไม่แน่นอนของอิเล็กโทรด/การเปลี่ยนแปลงอิเล็กโทรด)
  • การจัดการ
  • สมดุล (ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนัก)
  • อุณหภูมิ
  • สารละลายปริมาตร (การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นผ่านการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์การระเหยของน้ำ/ตัวทำละลาย)
จุดทั้งหมดที่กล่าวถึงสามารถกำจัดได้ด้วยการกำหนดไตเตอร์เป็นปัจจัยการแก้ไข
สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดทั้งวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการไตเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไตเตรทและไตเตอร์ที่ถูกต้อง เครื่องมืออาจแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นเดียวกับ buret ซึ่งจะเปลี่ยนปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสารละลายอัลคาไลน์ดังนั้นการกำหนดไตเตอร์จะต้องทำด้วยเครื่องมือเดียวกันที่ใช้สำหรับการกำหนดตัวอย่าง อายุการใช้งานและความแม่นยำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและการรักษาขั้วไฟฟ้า ความแตกต่างอย่างประณีตในการจัดการอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ได้เช่นกัน ความแปรผันที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสารละลายปริมาตรที่อุณหภูมิแตกต่างกัน อิทธิพลของอุณหภูมิสำหรับสารละลายในน้ำคือ 0.02 เปอร์เซ็นต์ต่อองศาและ 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อองศาสำหรับสารละลายอินทรีย์ ควรทำงานในห้องแล็บปรับอากาศ นอกจากนี้ความแม่นยำของความสมดุลและกระบวนการชั่งน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนที่ชั่งน้ำหนักของสารจะต้องดีพอสำหรับผลไตเตอร์ที่ถูกต้อง ตามหลักการแล้วหากความเข้มข้นของสารละลายปริมาตรค่อนข้างต่ำเรายังสามารถเตรียมสารละลายมาตรฐานปริมาตรและชั่งน้ำหนักในปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนัก
ความเสถียรของหัวไตเตรทนั้นแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษา โดยทั่วไปสามารถระบุได้ว่าสารละลายอัลคาไลน์และ สารละลาย Titriplex ® มีความเสถียรน้อยกว่าสารละลายที่เป็นกรด ตัวอย่างเช่นสารละลายอัลคาไลน์จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสภาพแวดล้อมและความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สารละลายไอโอดีนและสารละลายด่างทับทิมมีความไวต่อแสง โซลูชัน Di-Ammonium Iron (II) - ซัลเฟตเป็นโซลูชันเชิงปริมาตรที่ค่อนข้างไม่เสถียรและต้องการการกำหนดความเข้มข้นบ่อยขึ้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น
เพื่อชดเชยอิทธิพลทั้งหมดเหล่านี้ในกระบวนการไตเตรทของคุณขอแนะนำให้กำหนดไตเตอร์เป็นประจำ ความถี่ขึ้นอยู่กับชนิดของโซลูชันและเงื่อนไขในห้องปฏิบัติการ การใช้  บรรจุภัณฑ์ Titripac ® ตัวโซลูชันมีความเสถียรและไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์การระเหยของน้ำหรือตัวทำละลายหรือจุลินทรีย์ ด้วย Titripac®ความถี่ของการกำหนดไตเตอร์อาจลดลง ขอแนะนำให้ทำการกำหนดไตเตอร์เสมอหลังจากเปิดขวดใหม่หรือ Titripac® ขึ้นอยู่กับความเสถียรของโซลูชันและเงื่อนไขในห้องปฏิบัติการผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาระหว่างการกำหนดลำดับชั้นเพิ่มเติมได้   มาตรฐานปริมาตร Certipur ® คือสารของแข็งที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งถูกกำหนดด้วยการวิเคราะห์ที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยตรงกับมาตรฐานปริมาตรของ NIST (National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, USA) ขอแนะนำให้ใช้เพื่อการกำหนดระดับที่แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องทำให้แห้งก่อนใช้งาน
<sup></sup> มาตรฐานเชิงปริมาตร Certipur ®
มาตรฐานเชิงปริมาตร Certipur ®
<sup></sup> โซลูชันวัดปริมาตร TitriPUR ®
โซลูชันวัดปริมาตร TitriPUR ®
สรุป
ฐานสำหรับทุกวิธีการไตเตรทที่แม่นยำและเชื่อถือได้เป็นโซลูชันเชิงปริมาตรคุณภาพสูงและมาตรฐานความบริสุทธิ์สูงที่แม่นยำสำหรับการกำหนดไตเตอร์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันเชิงปริมาตร TitriPUR ® ประกอบด้วยโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและร่วมกับ มาตรฐานเชิงปริมาตร Certipur ® ที่มีความบริสุทธิ์สูงและการสนับสนุนรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญของเรากระบวนการไตเตรททำให้ถูกต้องและเชื่อถือได้