OligoEvaluator ™สำหรับ การคำนวณ TM และการวิเคราะห์ Primer
OligoEvaluator ™สำหรับดีเอ็นเอหรือไพรเมอร์ RNA
OligoEvaluator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ไพรเมอร์สำหรับ oligonucleotides มันวิเคราะห์โครงสร้างรองการก่อตัวของไพรเมอร์และลักษณะทางกายภาพของ oligonucleotides
เรามีความยินดีที่จะนำเสนอ OligoEvaluator ™, เครื่องคิดเลขลำดับ oligonucleotide ออนไลน์ของเราที่ให้ค่าการวิเคราะห์ไพรเมอร์สำหรับ PCR:
- Base count
- น้ำหนักโมเลกุล
- Extinction coefficient
- Oligo type
- µg/OD at 260 nm
- ความยาว (คู่ฐาน)
- อุณหภูมิหลอมเหลวของไพรเมอร์ TM (°C)
- GC content %
- GC clamp
- ความยาวการวิ่ง (bp)
- Secondary structure
- Primer dimer check
- การเชื่อมโยงลำดับการระเบิด
OligoEvaluator ™ใช้งานง่าย: เลือก DNA หรือ RNA วางลำดับของคุณและคลิกคำนวณสำหรับเครื่องมือ OligoEvaluator ™เพื่อส่งกลับค่า คุณสมบัติที่รายงานทั้งหมดจะพร้อมใช้งานสำหรับการส่งออกไปยังเทมเพลต Excel ที่สะดวก
คำนวณคุณสมบัติ Oligo, resuspension & เจือจาง
OligoEvaluator ™ประกอบด้วยสามโมดูล เลือกการวิเคราะห์เพื่อดูคุณสมบัติที่สมบูรณ์ของไพรเมอร์ได้ถึง 10 ตัวในแต่ละครั้ง ResusPension และเจือจางเป็นโมดูลเครื่องคิดเลขแยกต่างหากภายใน OligoEvaluator ™
| โมดูล | คุณสมบัติ |
|---|---|
| การวิเคราะห์ | ป้อนได้ถึง 10 ลำดับในแต่ละครั้งและเครื่องมือจะส่งกลับค่าสำหรับคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญทั้งหมดเช่นน้ำหนักโมเลกุลอุณหภูมิหลอมโครงสร้างรองและการสร้างไพรเมอร์ (โครงสร้างรองและข้อมูลการสร้างไพรเมอร์ไดเมอร์ที่มีให้ในรูปแบบข้อความที่เข้าใจง่ายเช่นโครงสร้างรอง - แข็งแกร่ง) |
| เงินบำนาญ | ป้อนปริมาณความเข้มข้นที่ต้องการและน้ำหนักโมเลกุลและเครื่องมือจะส่งกลับปริมาณของน้ำหรือบัฟเฟอร์ที่จำเป็นในการ resuspend oligonucleotide แห้ง |
| Dilution | ป้อนความเข้มข้นของหุ้น (เงินบำนาญ) ปริมาณสุดท้ายที่ต้องการและความเข้มข้นสุดท้ายที่ต้องการและเครื่องมือจะส่งกลับปริมาณของสารละลายสต็อกที่จำเป็นสำหรับการเจือจาง |
คุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องคิดเลข | |
|---|---|
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| Reaction Conditions | ทบทวนการวิเคราะห์โครงสร้างรองและการสร้างไพรเมอร์เพื่อตรวจสอบการพับที่มีปัญหา |
| BLAST Search | ตรวจดูประวัติลำดับของ oligonucleotide |
Reaction Conditions
คำจำกัดความและค่าที่ใช้ในเครื่องคิดเลข OligoEvaluator ™
| Parameter | ค่า |
|---|---|
| Oligo Concentration | ค่าเริ่มต้น = 250.0 Nm |
| ความเข้มข้นของ Monovalent Ion | นี่คือความเข้มข้นของไอออนโมโนวาเลนต์ทั้งหมดเช่น K+ที่มีอยู่ในส่วนผสมของปฏิกิริยา K+ ส่งเสริมการหลอมด้วยการลดการเกิดประจุไฟฟ้าระหว่างไพรเมอร์ที่มีประจุลบและแบ็คโบนเทมเพลต ค่าเริ่มต้น = 100.0 มม. |
| ความเข้มข้นของประจุไอออน MG ++ ฟรี | MG2 + เป็นปัจจัยร่วมที่ต้องใช้โดยพอลิเมอ DNA ที่มีความร้อน ค่าเริ่มต้น = 5.0 มม. |
| จำนวน Na[+] ที่เทียบเท่า | ค่าโซเดียมที่เทียบเท่าคำนวณได้ดังนี้: [NA+] = ความเข้มข้นของไอออนโมโนวาเลนต์ + 4 × (ฟรีมก.2+) 1/2 (ความเป็นโมลทั้งหมด) ค่าเริ่มต้น = 382.84 มม |
| อุณหภูมิสำหรับการคำนวณพลังงานฟรี | นี้จะใช้ในการคำนวณพลังงานฟรีกิบบส์ (ΔG) ในสูตร: ΔG = ΔH - T ΔS ค่าเริ่มต้น = 25.0°C (298 K) |
คุณจะคำนวณอุณหภูมิการหลอมของไพรเมอร์ได้อย่างไร ?
OligoEvaluator ™ให้อุณหภูมิหลอมละลายสำหรับ oligos เพียงป้อนลำดับของคุณในโมดูลการวิเคราะห์เครื่องคิดเลขแล้วคุณจะพบ TM ที่ รายงานในคอลัมน์ที่เจ็ด อุณหภูมิการหลอมควรต่ำกว่า ค่า TM หลายองศา คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิหลอมเหลวในบทความของเราเกี่ยวกับ อุณหภูมิหลอมละลาย oligonucleotide
ผลิตภัณฑ์
Response not successful: Received status code 500