Merck
ENAH049F264D
Enamine
rac-[(3R,4R)-1-benzyl-4-fluoropyrrolidin-3-yl]methanol
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
209.26
MDL號碼:
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Iupac Name
((3S,4S)-1-benzyl-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-12-8-14(7-11(12)9-15)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,15H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChI 密鑰
DKLIVSJAYBBMOP-NWDGAFQWSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693084
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693084
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)