Merck
生物活性小分子促效劑
科學家看著她手中的小瓶。她面前有一堆小瓶。在背景中,另一位科學家走向她。
生物活性小分子 (BSM) 促效劑是一種化學探針,可模仿受體的天然配體,與受體結合並啟動其天然生物反應,對於旨在探測細胞內蛋白質活性的研究人員來說非常重要。這可能包括刺激目標蛋白質活性或啟動訊號傳遞連鎖反應。由於 BSM 促效劑可增強酵素活性,因此對於研究蛋白功能和蛋白互作的研究人員來說,BSM 促效劑是非常重要的化合物,或是癌症、心血管疾病或神經失調治療開發過程中的先導化合物。
我們的高品質生物活性小分子促效劑系列可增強您的藥物發現應用、探究受體功能和研究細胞訊號傳遞通路。
產品
依相關度排序
顯示 453的1-20
變更視圖
顯示 453的1-20
比較
產品編號
產品名稱
產品描述
訂價
小分子激發劑
小分子激發劑已被用於藥理、癌症和神經科學研究,以調查受體信號傳遞連鎖反應,並了解蛋白質受體如何參與不同的疾病狀態。由於 BSM 促效劑可使受體活躍,因此可作為先導化合物用於藥物發現和開發。研究中使用的 BSM 促效劑有兩個例子,分別是 Ropinirole 和 Fenoldopam:
  • Ropinirole是一種 D2 和 D3 多巴胺受體促效劑,用於治療帕金森氏症和不安腿綜合症。Ropinirole 可透過活化 D2 或 D3 多巴胺受體來抑制氧化壓力和抑制 TDP-43 的聚集。
  • Fenoldopam 是一種多巴胺 D1 受體激动劑,用於神經科學研究,以研究多巴胺 D1 介導的細胞訊號傳導,並用作抗高血壓劑。
探索細胞信號傳遞通路,以及這些通路如何影響健康和疾病。瞭解更多關於受體激动劑以及它們與拮抗劑的差異。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。