相對離心力 (RCF) 是指使用離心機時所施加的力的大小。要將每分鐘轉數 (RPM) 轉換為相對離心力 (RCF) 或 g 力,請使用下列公式:RCF = (RPM)2 × 1.118 × 10-5 × r。相對離心力取決於以 RPM 為單位的轉速以及顆粒距離轉動中心的距離。當轉速以每分鐘轉數 (RPM) 表示,而距離 (r) 以公分表示時,就可以計算出 RCF。
下面的計算機將從每分鐘轉數 (RPM) 轉換 g 力 (RCF),反之亦然,以獲得更精確的需要離心的實驗和品質控制結果。輸入 RPM 和離心轉子半徑即可找出 g 力。或者,根據 g 力 (x g) 和離心機半徑計算 RPM。
Amicon® Ultra 離心過濾器可為最敏感的下游應用提供快速高效的濃縮。點選此處瞭解更多資訊並訂購Amicon® Ultra離心過濾器。
計算相對離心力 (RCF) 與 RPM 的關係,反之亦然
What is Centrifugation?
離心是增加重力場的大小,使懸浮中的顆粒受到徑向離心力的作用,從而使其偏離旋轉軸心。
什麼是相對離心力?
相對離心力 (RCF) 或 g 力是旋轉的轉子所產生的徑向力,相對於地球引力來表示。作用在顆粒上的 g 力與定義為每分鐘轉數 (RPM) 的轉速呈指數關係。
轉速增加一倍,離心力就會增加四倍。離心力也會隨著離轉軸的距離而增加。在選擇合適的離心機時,這兩個參數相當重要。
相對離心力 (RCF) 公式
使用 G 力公式
RCF 或 G 力取決於以 RPM 為單位的轉速和顆粒距離轉動中心的距離。當旋轉速度以 RPM 給出,而距離 (r) 以公分表示時,RCF 可使用下列公式計算。
G 力公式
g 力 (RCF) = (RPM)2 × 1.118 × 10-5 × r
當 RPM 不詳,而您得到一個 G 力和半徑 (r),您可以使用下列公式計算 RPM:
RPM公式
RPM = √[RCF/(r × 1.118)] × 1 × 105
RCF (g 力) = 相對離心力
r
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。