MilliporeSigma
EHU153561
MISSION® esiRNA
targeting human COL1A1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 μG
$242.00
50 μG
$430.00
$242.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
MISSION® esiRNA, targeting human COL1A1
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTGGCAAAGATGGACTCAACGGTCTCCCTGGCCCCATTGGGCCCCCTGGTCCTCGCGGTCGCACTGGTGATGCTGGTCCTGTTGGTCCCCCCGGCCCTCCTGGACCTCCTGGTCCCCCTGGTCCTCCCAGCGCTGGTTTCGACTTCAGCTTCCTGCCCCAGCCACCTCAAGAGAAGGCTCACGATGGTGGCCGCTACTACCGGGCTGATGATGCCAATGTGGTTCGTGACCGTGACCTCGAGGTGGACACCACCCTCAAGAGCCTGAGCCAGCAGATCGAGAACATCCGGAGCCCAGAGGGCAGCCGCAAGAACCCCGCCCGCACCTGCCGTGACCTCAAGATGTGCCACTCTGACTGGAAGAGTGGAGAGTACTGGATTGACCCCAACCAAGGCTGCAACCTGGATGCCATCAAAGTCTTCTGCAACATGGAGACTGGTGAGACCTGCGTGTACCCCACTCAGCCCAGTGTGGCCCAGAAGAACTGGTACATCAGCAAGAACCCCAAGGACAAGAGGCATGTCTGGTTCGGCGAGAGCATGACCGATGGATT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU131521EHU121511EHU137601
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108821
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164692
Ensembl | human accession no.
ENSG00000114270
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124749
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTGGCAAAGATGGACTCAACGGTCTCCCTGGCCCCATTGGGCCCCCTGGTCCTCGCGGTCGCACTGGTGATGCTGGTCCTGTTGGTCCCCCCGGCCCTCCTGGACCTCCTGGTCCCCCTGGTCCTCCCAGCGCTGGTTTCGACTTCAGCTTCCTGCCCCAGCCACCTCAAGAGAAGGCTCACGATGGTGGCCGCTACTACCGGGCTGATGATGCCAATGTGGTTCGTGACCGTGACCTCGAGGTGGACACCACCCTCAAGAGCCTGAGCCAGCAGATCGAGAACATCCGGAGCCCAGAGGGCAGCCGCAAGAACCCCGCCCGCACCTGCCGTGACCTCAAGATGTGCCACTCTGACTGGAAGAGTGGAGAGTACTGGATTGACCCCAACCAAGGCTGCAACCTGGATGCCATCAAAGTCTTCTGCAACATGGAGACTGGTGAGACCTGCGTGTACCCCACTCAGCCCAGTGTGGCCCAGAAGAACTGGTACATCAGCAAGAACCCCAAGGACAAGAGGCATGTCTGGTTCGGCGAGAGCATGACCGATGGATT
esiRNA cDNA target sequence
CTCGCTCAGCACCTTCTCTCAGACCCAAGGACTATGAAGTTGATGCTACTCTGAAGTCTCTCAACAACCAGATTGAGACCCTTCTTACTCCTGAAGGCTCTAGAAAGAACCCAGCTCGCACATGCCGTGACTTGAGACTCAGCCACCCAGAGTGGAGCAGTGGTTACTACTGGATTGACCCTAACCAAGGATGCACTATGGATGCTATCAAAGTATACTGTGATTTCTCTACTGGCGAAACCTGTATCCGGGCCCAACCTGAAAACATCCCAGCCAAGAACTGGTATAGGAGCTCCAAGGACAAGAAACACGTCTGGCTAGGAGAAACTATCAATGCTGGCAGCCAGTTTGAATATAATGTAGAAGGAGTGACTTCCAAGGAAATGGCTACCCAACTTGCCTTCATGCGCCTGCTGGCCAACTATGCCTCTCAGAACATCACCTACCACTGCAAGAACAGCATTGCAT
esiRNA cDNA target sequence
AGAGCCTGGCGTCTCTTACATCTTCTCCCTGACGCCTGTCCTGGATGGTGTGCGGGGTCCTGAGGCATCTGTCACACAGACGCCAGTGTGCCCCCGTGGCCTGGCGGATGTGGTGTTCCTACCACATGCCACTCAAGACAATGCTCACCGTGCGGAGGCTACGAGGAGGGTCCTGGAGCGTCTGGTGTTGGCACTTGGGCCTCTTGGGCCACAGGCAGTTCAGGTTGGCCTGCTGTCTTACAGTCATCGGCCCTCCCCACTGTTCCCACTGAATGGCTCCCATGACCTTGGCATTATCTTGCAAAGGATCCGTGACATGCCCTACATGGACCCAAGTGGGAACAACCTGGGCACAGCCGTGGTCACAGCTCACAGATACATGTTGGCACCAGATGCTCCTGGGCGCCGCCAGCACGTACCAGGGGTGATGGTTCTGCTAGTGGATGAACCCTTGAGAGGT
esiRNA cDNA target sequence
GTTGGCCCAGAAAACTTTGAAATAGTGAAAAAGTGGCTTGTCAATATCACAAAAAACTTTGACATAGGGCCGAAGTTTATTCAAGTTGGAGTGGTTCAATATAGTGACTACCCTGTGCTGGAGATTCCTCTCGGAAGCTATGATTCAGGAGAACATTTGACGGCAGCAGTGGAATCCATACTCTACTTAGGAGGAAACACAAAGACAGGGAAGGCCATCCAGTTTGCGCTCGATTACCTTTTTGCCAAGTCCTCACGATTTCTGACTAAGATAGCAGTGGTACTTACGGATGGCAAATCCCAAGATGACGTCAAGGATGCAGCTCAAGCAGCAAGAGATAGTAAGATAACATTATTTGCTATTGGTGTTGGTTCAGAAACAGAAGATGCCGAACTTAGAGCTATTGCCAACAAGCCTTCGTCTACTTATGTGTTTTATGTGGAAGACTATATTGCAATATCCAAAATAAGGGAAGTGATGAAGCAGAAACTTTGTGAAGAATCTGTCTGTCCAACACGAATTCCA
Gene Information
human ... COL1A1(1277), COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A2(1278), COL1A2(1278)
Gene Information
human ... COL7A1(1294), COL7A1(1294)
Gene Information
human ... COL21A1(81578), COL21A1(81578)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jing Liu et al.
Discovery medicine, 25(139), 211-223 (2018-06-16)
Extracellular matrix (ECM) is an important component of tumor microenvironment and plays critical roles in cancer development and metastasis, in which collagen is the major structural protein. Collagen type I alpha 1 (COL1A1) is reportedly associated with the development of
Zheying Zhang et al.
International journal of oncology, 53(5), 1869-1880 (2018-08-23)
Colorectal cancer (CRC) treatment primarily relies on chemotherapy along with surgery, radiotherapy and, more recently, targeted therapy at the late stages. However, chemotherapeutic drugs have high cytotoxicity, and the similarity between the effects of these drugs on cancerous and healthy
Catherine M Willis et al.
PloS one, 9(8), e103966-e103966 (2014-08-05)
Expression of the glycosaminoglycan chondroitin sulfate-E (CS-E) is misregulated in many human cancers, including breast cancer. Cell-surface associated CS-E has been shown to have pro-tumorigenic functions, and pharmacological treatment with exogenous CS-E has been proposed to interfere with tumor progression
Gennaro Di Maro et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(9), E1617-E1626 (2014-05-23)
Anaplastic thyroid carcinoma (ATC) is one of the most aggressive human tumors. Twist1 is a basic helix-loop-helix transcription factor involved in cancer development and progression. We showed that Twist1 affects thyroid cancer cell survival and motility. We aimed to identify