Saltar a
V697230
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
powder, Vetec™
Sinónimos:
Pd(dppf)Cl2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C17H14P)2Fe · PdCl2
Número CAS:
Peso molecular:
731.70
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Vetec™
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
266-283 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
JCWIWBWXCVGEAN-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for C-C and C-N coupling reaction.
Pd(dppf)Cl2 may be used as an effective palladium catalyst in the following reactions:
  • Cross-coupling of sec-alkyl and n-alkyl Grignard reagents with high yield and selectivity.
  • Suzuki coupling of aryl boronic esters with [11C]methyl iodide to form functionalized [11C]toluene derivatives
  • Kumada cross-coupling of 1,3,5-tribromobenzene with Grignard reagents to form star-shaped oligothiophenes
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (919780)
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)