MilliporeSigma
Extracción en fase sólida (SPE)
El colector de vacío Visiprep™ SPE cuenta con un sistema de válvulas que permite controlar con precisión el caudal y obtener extracciones más reproducibles.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica diseñada para la preparación y purificación rápida y selectiva de muestras antes del análisis cromatográfico (por ejemplo, HPLC, GC, TLC). En la SPE, uno o más analitos de una muestra líquida se aíslan mediante extracción, partición y/o adsorción en una fase estacionaria sólida.
Categorías destacadas
Extracción en fase sólida (SPE) y QuEChERS
Extracción en fase sólida (SPE) y QuEChERS
Descubra diversos materiales para la extracción en fase sólida (SPE) y la preparación de muestras QuEChERS. Disponemos de cartuchos, tubos, placas y mucho más.
Comprar productos
Varios productos HPLC y UHPLC
Columnas HPLC
Consiga separaciones precisas con nuestra amplia colección de columnas HPLC. Mejore la retención, la resolución y la selectividad. Haga su pedido hoy mismo.
Comprar productos
Columnas GC, accesorios y adsorbentes
Columnas GC, accesorios y adsorbentes
Consiga un rendimiento superior en GC con nuestras columnas, consumibles y accesorios. Explore la oferta de Supelco®.
Comprar productos
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica diseñada para la preparación y purificación rápida y selectiva de muestras antes del análisis cromatográfico (por ejemplo, HPLC, GC, TLC). En la SPE, uno o más analitos de una muestra líquida se aíslan mediante extracción, partición y/o adsorción en una fase estacionaria sólida.
La preparación de muestras mediante SPE cambia la matriz original de una muestra a un entorno matricial más simple. Esto hace que la muestra sea más adecuada para la cromatografía analítica posterior, lo que a menudo simplifica y mejora el análisis cualitativo y cuantitativo final. La matriz de muestra más simple también reduce la demanda que se impone al sistema analítico, lo que puede prolongar la vida útil del sistema.
Un procedimiento SPE óptimo le permite:
  • Cambiar las matrices de las muestras para que sean más compatibles con el método cromatográfico objetivo.
  • Concentrar los analitos (enriquecimiento de trazas) para aumentar la sensibilidad.
  • Eliminar las interferencias que causan un fondo elevado, picos engañosos y/o una sensibilidad deficiente durante el análisis cromatográfico.
  • Proteger la columna analítica de contaminantes.
  • Automatizar el proceso de extracción.
¿Cómo funciona la SPE?
En la SPE, la fase estacionaria (un sorbente o resina) se une al analito o a la impureza mediante interacciones fuertes pero reversibles para extraer de forma fiable y rápida el analito de interés de una muestra compleja.
La SPE es selectiva y versátil, ya que hay muchos sorbentes y condiciones de elución diferentes disponibles para distintos analitos y matrices. Entre los sorbentes comunes de la SPE se incluyen:
  • Basados en sílice
    • Fase inversa (C18, C8, ciano, fenilo)
    • Fase normal (sílice, diol,NH2)
    • Intercambio iónico (SAX, WCX, SCX)
  • Basado en carbono
  • Basado en polímeros (varias composiciones, diferentes funcionalidades)
  • Otros, por ejemplo Florisil® (silicato de magnesio) o alúmina
  • Lecho mixto: combinaciones de casi cualquiera de los anteriores en capas secuenciales
Estrategias para SPE
En la «SPE de unión-elución», el analito de interés es capturado por el sorbente y las interferencias de la matriz pasan a través del cartucho. En la «SPE de eliminación de interferencias», las interferencias de la matriz son capturadas por el sorbente y los analitos de interés pasan a través de él. Tanto los métodos HybridSPE como QuEChERS  SPE funcionan mediante la eliminación de interferencias.
El método SPE óptimo depende de la estructura, solubilidad, polaridad y propiedades lipofílicas (coeficientes de distribución) del analito. Hay disponibles guías de selección de « » para ayudar a elegir la fase estacionaria y el disolvente más favorables para la aplicación de interés.
Aplicaciones comunes de la SPE
La SPE se utiliza con frecuencia en las industrias farmacéutica, clínica y de pruebas de diagnóstico de alto rendimiento, forense, medioambiental y alimentaria/agroquímica para análisis relacionados con:
  • Compuestos farmacéuticos y metabolitos en fluidos biológicos
  • Drogas de abuso en fluidos biológicos
  • Contaminantes ambientales en agua potable y aguas residuales
  • Pesticidas, antibióticos o micotoxinas en matrices alimentarias/agrícolas
  • Desalinización de proteínas y péptidos
  • Fraccionamiento de lípidos
  • Vitaminas hidrosolubles y liposolubles
Búsqueda de documentos
¿Busca información más específica?
Visite nuestro buscador de documentos para consultar fichas técnicas, certificados y documentación técnica.
Buscar documentos
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.