Direkt zum Inhalt
Merck
Technisches Datenblatt
Produktname
Titan(IV)isopropoxid ≥97.0%
Produktnummer
87560
Produktmarke
ALDRICH
CAS-Nummer
546-68-9
Molekulargewicht
284.22
Test
Spezifikation
APPEARANCE (COLOR)COLORLESS TO FAINT YELLOW (MAY DISCOLOR ON STORAGE)
APPEARANCE (FORM)CLEAR LIQUID OR SOLID MASS
ASSAY (GRAVIMETR.)97.0 - 103.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE