Cannabinoid-Profilerstellung und Wirkstärkeprüfung von Cannabis und Cannabisprodukten
In den letzten zehn Jahren wurde in einigen Staaten der USA und vielen anderen Ländern der Freizeit- und medizinische Konsum von Cannabis legalisiert. Die Pflanze (Cannabis sativa, Cannabis indica und Cannabis ruderalis) enthält mehr als 100 Cannabinoide, von denen bisher nur einige charakterisiert wurden. ∆-9-Tetrahydrocannabinol (THC) ist der wichtigste psychoaktive Bestandteil und Cannabidiol (CBD) ist der wichtigste nicht-psychoaktive Bestandteil. Hanf wurde 2018 in den USA legalisiert, wobei zusätzliche Grenzwerte für den Gesamt-THC-Gehalt in CBD-Produkten aus Hanf festgelegt wurden. Die gesetzlichen Anforderungen unterscheiden sich von Land zu Land; dabei sind Wirksamkeitsprüfungen und die Erstellung von Cannabinoidprofilen in unterschiedlichem Maße vorgeschrieben.
Durch die zuverlässige und genaue Profilerstellung und Quantifizierung von Haupt- und Nebencannabinoiden in Cannabis-/Hanfpflanzenmaterialien, -extrakten und -produkten wird Transparenz, Einheitlichkeit und Qualität der Zubereitungen sichergestellt.
Ausgewählte Kategorien
Ihr Lösungsmittelanbieter: Mit unseren Marken Supelco®, SigmaAldrich® und SAFC® sind Sie immer richtig ausgestattet für Ihre Analyse-, Labor- und biopharmazeutischen Anwendungen. Online bestellbar.
Certified Reference Materials: CRM für forensische, klinische und pharmazeutische Prüfungen sowie für die Umweltanalytik und für Prüfungen von Lebensmitteln und Getränken.
Entdecken Sie eine breite Palette an Säuren: Supelco® für die Analyse, Sigma-Aldrich® für das Labor, SAFC® für die Biopharmazeutik. Maßgeschneiderte Lösungen für die verschiedensten Anforderungen.
Für präzise Analysen: Inerte, zertifizierte Fläschchen verhindern das Extrahieren und Herauslösen von Substanzen. Reduzieren Sie das Risiko mit den Supelco®-Autosampler- und Allzweckfläschchen für HPLC, GC/MS, LC/MS.
Arten von Cannabinoiden
Cannabinoide sind eine Gruppe von C21-Terpenophenolverbindungen, die hauptsächlich in Cannabis indica, Cannabis sativa und Cannabis ruderalis vorkommen. Sie interagieren mit Cannabinoid-Rezeptoren im Körper und erzeugen psychoaktive und nicht-psychoaktive Wirkungen. Cannabinoide können in 11 Unterklassen unterteilt werden: Cannabigerol (CBG), (-)-Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), Cannabidiol (CBD), Cannabichromen (CBC), Cannabinol (CBN), (-)-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC), Cannabicyclol (CBL), Cannabinodiol (CBND), Cannabielsoin (CBE), Cannabitriol (CBT) und verschiedene andere. Cannabis-Kulturvarietäten wurden entwickelt, um die Produktion von THC bzw. CBD zu optimieren. Die pharmakologischen Wirkungen der meisten anderen Cannabinoide sind nicht gut erforscht, aber von zunehmendem Interesse.
Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse
Cannabis ist ein schwierig zu analysierendes Produkt, da es zahlreiche Cannabinoide und Terpene enthält und in verschiedenen Formen wie Blüten und Konzentraten, Lebensmitteln und Kosmetikprodukten mit unterschiedlichen Konzentrationen verschiedener Cannabinoide erhältlich ist. Ein typischer Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse umfasst:
- Probenvorbereitung durch Extraktion, QuEChERS (schnell, einfach, kostengünstig, effektiv, robust und sicher) oder SPE (Festphasenextraktion)
- Kalibrierung mit hochwertigen Referenzstandards
- Chromatographische Trennung und Analyse durch LC- oder GC-Methoden
Vorbereitung von Cannabisproben
Cannabisproben sind äußerst vielfältig und reichen von getrockneten Blüten über Cannabisextrakte bis hin zu Kosmetika und verschiedenen Arten von essbaren Cannabisprodukten. Die Cannabispflanze selbst ist eine komplexe Matrix mit zahlreichen Terpenen, Cannabinoiden, Lipiden, Chlorophyll und anderen Bestandteilen. Extraktion auf Lösungsmittelbasis, QuEChERS und SPE sind gängige Extraktions- und Reinigungsmethoden, die bei der Probenvorbereitung von Cannabisprodukten eingesetzt werden.
Standards und Kalibrierung
Die genaue Quantifizierung von Cannabinoiden erfordert die Verwendung von präzisen Kalibratoren. Reine Cannabinoidstandards sind oft harzig, zähflüssig, luftempfindlich und schwer handhabbar. Sie werden daher häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Cannabinoid-Standards werden häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), die nach ISO17034 mit zertifizierter Richtigkeit, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit hergestellt werden, werden von vielen staatlichen Aufsichtsbehörden und von nach ISO17025 akkreditierten Prüflaboren verlangt. Systemeignungsstandards gewährleisten die Kontrolle der Methode und die Auflösung von nah aufeinanderfolgend eluierenden Cannabinoiden. Dies ist besonders wichtig für die Analyse von Hanfprodukten, bei denen die zulässige Gesamtmenge an THC (THC und THCA) durch gesetzliche Vorschriften begrenzt ist.
HPLC-Analyse von Cannabinoiden
Die HPLC in Kombination mit UV- oder MS-Nachweis ist das vorrangige Verfahren für die Analyse der Wirksamkeit von kommerziellem Cannabis und Hanf. Oberflächlich poröse/Fused Core® C18- und C8-Säulen ermöglichen schnelle hochauflösende Trennungen von Cannabinoiden in weniger als 10 Minuten. Monolithische Säulen bieten Robustheit für Hochdurchsatzanwendungen. Zu den kostengünstigen Methoden gehört die Verwendung von Methanol als organische mobile Phase. Der UV-Nachweis ist kostengünstig und praktisch für die Cannabinoid-Analyse mit hohem Durchsatz. Der MS-Nachweis differenziert Cannabinoide auf der Grundlage ihres Masse-zu-Ladung-Verhältnisses (m/z), um Spezifität und Selektivität für die Profilerstellung, Charakterisierung und Quantifizierung sicherzustellen. MS-Methoden erfordern die Einbeziehung von isotopenmarkierten internen Standards für die quantitative Analyse.
GC-Analyse von Cannabinoiden
Die Gaschromatographie (GC), die entweder mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) oder einem Massenspektrometer (MS) gekoppelt ist, wird ebenfalls für Cannabistests verwendet. In ihr werden Laufzeiten von 20 Minuten auf stationären Phasen mit niedriger Polarität, wie z. B. 5% Diphenyl / 95% Dimethylpolysiloxan eingesetzt. Die bei der GC verwendeten hohen Temperaturen führen zur Decarboxylierung der Cannabinoidsäuren (THCA und CBDA). Der für einen Analyten angegebene Cannabinoidgehalt ist die Summe der jeweiligen sauren und neutralen Arten. Die Derivatisierung ist erforderlich, um saure und neutrale Cannabinoide getrennt mit der GC zu analysieren.
Arten von Cannabinoiden
Cannabinoide sind eine Gruppe von C21-Terpenophenolverbindungen, die hauptsächlich in Cannabis indica, Cannabis sativa und Cannabis ruderalis vorkommen. Sie interagieren mit Cannabinoid-Rezeptoren im Körper und erzeugen psychoaktive und nicht-psychoaktive Wirkungen. Cannabinoide können in 11 Unterklassen unterteilt werden: Cannabigerol (CBG), (-)-Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), Cannabidiol (CBD), Cannabichromen (CBC), Cannabinol (CBN), (-)-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC), Cannabicyclol (CBL), Cannabinodiol (CBND), Cannabielsoin (CBE), Cannabitriol (CBT) und verschiedene andere. Cannabis-Kulturvarietäten wurden entwickelt, um die Produktion von THC bzw. CBD zu optimieren. Die pharmakologischen Wirkungen der meisten anderen Cannabinoide sind nicht gut erforscht, aber von zunehmendem Interesse.
Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse
Cannabis ist ein schwierig zu analysierendes Produkt, da es zahlreiche Cannabinoide und Terpene enthält und in verschiedenen Formen wie Blüten und Konzentraten, Lebensmitteln und Kosmetikprodukten mit unterschiedlichen Konzentrationen verschiedener Cannabinoide erhältlich ist. Ein typischer Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse umfasst:
- Probenvorbereitung durch Extraktion, QuEChERS (schnell, einfach, kostengünstig, effektiv, robust und sicher) oder SPE (Festphasenextraktion)
- Kalibrierung mit hochwertigen Referenzstandards
- Chromatographische Trennung und Analyse durch LC- oder GC-Methoden
Vorbereitung von Cannabisproben
Cannabisproben sind äußerst vielfältig und reichen von getrockneten Blüten über Cannabisextrakte bis hin zu Kosmetika und verschiedenen Arten von essbaren Cannabisprodukten. Die Cannabispflanze selbst ist eine komplexe Matrix mit zahlreichen Terpenen, Cannabinoiden, Lipiden, Chlorophyll und anderen Bestandteilen. Extraktion auf Lösungsmittelbasis, QuEChERS und SPE sind gängige Extraktions- und Reinigungsmethoden, die bei der Probenvorbereitung von Cannabisprodukten eingesetzt werden.
Standards und Kalibrierung
Die genaue Quantifizierung von Cannabinoiden erfordert die Verwendung von präzisen Kalibratoren. Reine Cannabinoidstandards sind oft harzig, zähflüssig, luftempfindlich und schwer handhabbar. Sie werden daher häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Cannabinoid-Standards werden häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), die nach ISO17034 mit zertifizierter Richtigkeit, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit hergestellt werden, werden von vielen staatlichen Aufsichtsbehörden und von nach ISO17025 akkreditierten Prüflaboren verlangt. Systemeignungsstandards gewährleisten die Kontrolle der Methode und die Auflösung von nah aufeinanderfolgend eluierenden Cannabinoiden. Dies ist besonders wichtig für die Analyse von Hanfprodukten, bei denen die zulässige Gesamtmenge an THC (THC und THCA) durch gesetzliche Vorschriften begrenzt ist.
HPLC-Analyse von Cannabinoiden
Die HPLC in Kombination mit UV- oder MS-Nachweis ist das vorrangige Verfahren für die Analyse der Wirksamkeit von kommerziellem Cannabis und Hanf. Oberflächlich poröse/Fused Core® C18- und C8-Säulen ermöglichen schnelle hochauflösende Trennungen von Cannabinoiden in weniger als 10 Minuten. Monolithische Säulen bieten Robustheit für Hochdurchsatzanwendungen. Zu den kostengünstigen Methoden gehört die Verwendung von Methanol als organische mobile Phase. Der UV-Nachweis ist kostengünstig und praktisch für die Cannabinoid-Analyse mit hohem Durchsatz. Der MS-Nachweis differenziert Cannabinoide auf der Grundlage ihres Masse-zu-Ladung-Verhältnisses (m/z), um Spezifität und Selektivität für die Profilerstellung, Charakterisierung und Quantifizierung sicherzustellen. MS-Methoden erfordern die Einbeziehung von isotopenmarkierten internen Standards für die quantitative Analyse.
GC-Analyse von Cannabinoiden
Die Gaschromatographie (GC), die entweder mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) oder einem Massenspektrometer (MS) gekoppelt ist, wird ebenfalls für Cannabistests verwendet. In ihr werden Laufzeiten von 20 Minuten auf stationären Phasen mit niedriger Polarität, wie z. B. 5% Diphenyl / 95% Dimethylpolysiloxan eingesetzt. Die bei der GC verwendeten hohen Temperaturen führen zur Decarboxylierung der Cannabinoidsäuren (THCA und CBDA). Der für einen Analyten angegebene Cannabinoidgehalt ist die Summe der jeweiligen sauren und neutralen Arten. Die Derivatisierung ist erforderlich, um saure und neutrale Cannabinoide getrennt mit der GC zu analysieren.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Zugehörige Artikel
- Ein vollständiger Arbeitsablauf für die HPLC-Trennung von 17 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabisprodukten unter Verwendung der Ascentis® Express C18-Säule in einer kürzeren Laufzeit mit stabiler Retentionszeit. Hier erfahren Sie mehr.
- An overview of gradient HPLC-based analysis of cannabinoids, optimized for key method parameters such as column temperature, mobile phase pH, and methanol as low-cost organic modifier. Learn more here.
- HPLC methods for efficient cannabinoid analysis in hemp flower samples.
- ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
- HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
- Alle anzeigen (8)
Zugehörige Protokolle
- Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
- HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
- Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Alle anzeigen (2)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Zugehörige technische Artikel
.