[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de) Produkte Warenkorb0 ATDE Produkte ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung [Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup) [Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order) Warenkorb0 [Startseite](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)[Anwendungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications)[Mikrobiologische Untersuchungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications/microbiological-testing)Prüfung der Keimbelastung # Prüfung der Keimbelastung ![Wissenschaftlerin, die eine mikrobiologische Kultur in einer Petrischale untersucht.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/microbiological-testing/microbial-bioburden-and-water-testing.jpg "Untersuchung der mikrobiellen Keimbelastung und des Wassers.") Unter Bioburden versteht man das Vorkommen lebensfähiger Mikroorganismen auf einer Oberfläche (oder einem kompletten Gegenstand), im Inneren eines Geräts oder in einer Flüssigkeitsprobe vor der Sterilisation. Bioburden kann aus den im Herstellungsprozess verwendeten Rohstoffen oder durch das Personal in der Produktionsumgebung bzw. während der Verpackung der Endprodukte eingeschleppt werden. Da es zahlreiche potenzielle Kontaminationsquellen gibt, kann die Bioburden eines Produkts von Charge zu Charge schwanken, weshalb im Rahmen der Qualitätskontrolle routinemäßige Tests durchgeführt werden.   * * * ## Ähnliche Produkte Slide 1 of 14 1 of 4 [![Milliflex Oasis® Filtration Unit pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/740/999/57d1a874-3e8b-4456-ba0b-9bea13c3b597/640/57d1a874-3e8b-4456-ba0b-9bea13c3b597.jpg) \ Millipore \ MMHAWG124 \ Milliflex Oasis® Filtration Unit](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/mmhawg124) Schnellansicht [![Milliflex® Quantum Standard Kit with validation protocol A4 format, For the rapid detection of microbial contamination](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/972/533/f9a807e1-1ae9-48f2-aff5-af69cf99d912/640/f9a807e1-1ae9-48f2-aff5-af69cf99d912.jpg) \ Millipore \ MXQUA4K01 \ Milliflex® Quantum Standard Kit](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/mxqua4k01) Schnellansicht [![MILLIFLEX OASIS® Trypton-Soja-Medienplatte suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/340/014/d03ccec6-f3e3-45f0-b57e-e2355bf6b10d/640/d03ccec6-f3e3-45f0-b57e-e2355bf6b10d.jpg) \ Millipore \ MMSMCTS48 \ MILLIFLEX OASIS® Trypton-Soja-Medienplatte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/mmsmcts48) Schnellansicht [![MILLIFLEX OASIS® Sabouraud-Dextrose-Medienplatte ready-to-use](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/413/705/c83bfc3d-aa07-436a-bcf6-e240dbf40c3b/640/c83bfc3d-aa07-436a-bcf6-e240dbf40c3b.jpg) \ Millipore \ MMSMCSD48 \ MILLIFLEX OASIS® Sabouraud-Dextrose-Medienplatte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/mmsmcsd48) Schnellansicht [![MILLIFLEX OASIS® R2A Medienplatten mit geringem Nährstoffgehalt suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/172/915/f3689899-b415-4685-aab9-66b7723cafef/640/f3689899-b415-4685-aab9-66b7723cafef.jpg) \ Millipore \ MMSMCRA48 \ MILLIFLEX OASIS® R2A Medienplatten mit geringem Nährstoffgehalt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/mmsmcra48) Schnellansicht [![EZ-Stream® Vakuumpumpe suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/317/602/37cc1a9f-7c02-4f7d-8737-d390b740587b/640/37cc1a9f-7c02-4f7d-8737-d390b740587b.jpg) \ Millipore \ EZSTREAM1 \ EZ-Stream® Vakuumpumpe](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/ezstream1) Schnellansicht [![EZ-Fit® Filtrationsleiste 6-place, For EZ-Fit® Filtration Units](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/165/205/0d45b425-2e69-4da5-b4a0-798eb9c756f1/640/0d45b425-2e69-4da5-b4a0-798eb9c756f1.jpg) \ Millipore \ EZFITEFUN6 \ EZ-Fit® Filtrationsleiste](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/ezfitefun6) Schnellansicht [![EZ-Fit® Filtrationsleiste 3-place, For EZ-Fit® Filtration units](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/111/632/b0ba7611-c6c4-486f-81ec-ddf9b5596461/640/b0ba7611-c6c4-486f-81ec-ddf9b5596461.jpg) \ Millipore \ EZFITEFUN3 \ EZ-Fit® Filtrationsleiste](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/ezfitefun3) Schnellansicht [![55-Plus™ Monitor ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/344/304/25f962b0-cb57-49a5-b4f7-2a389a2b50c4/640/25f962b0-cb57-49a5-b4f7-2a389a2b50c4.jpg) \ Millipore \ JBRMHWG05505 \ 55-Plus™ Monitor](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/jbrmhwg05505) Schnellansicht [![Trypton-Glucose-Extrakt-Bouillon ampoule capacity 2 mL, ampoule filling volume 2 mL, ready-to-use, pack of 50 tests, for heterotrophic bacteria](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/313/178/88cc8756-5e09-462b-99fb-cf877e6d5018/640/88cc8756-5e09-462b-99fb-cf877e6d5018.jpg) \ Millipore \ MHA000P2T \ Trypton-Glucose-Extrakt-Bouillon](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/mha000p2t) Schnellansicht [![Trypton-Soja-Agar – Dehydrierte Kulturmedien GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/295/209/27e42456-0eb4-4281-8870-c5b50448ab81/640/27e42456-0eb4-4281-8870-c5b50448ab81.jpg) \ Millipore \ 1.05458 \ Trypton-Soja-Agar – Dehydrierte Kulturmedien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/105458) Schnellansicht [![Trypton-Soja-Agar ReadyPlate™, plate diam. 90 mm, according to ISO, FDA-BAM, EP, USP, sterile, pack of 20 and 100 plates](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/355/786/ff04018b-3adf-4fa0-b833-b9c4d1e28600/640/ff04018b-3adf-4fa0-b833-b9c4d1e28600.jpg) \ Millipore \ 1.46431 \ Trypton-Soja-Agar](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/146431) Schnellansicht [![Plate Count Agar ReadyPlate™, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for aerobic bacteria](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/657/351/1617f536-2a54-4fde-83e7-43005954d03f/640/1617f536-2a54-4fde-83e7-43005954d03f.jpg) \ Millipore \ 1.46763 \ Plate Count Agar](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/146763) Schnellansicht [![HEIMPLATE R2A-Agar chromogen – LI Heimplate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle Plate for long Incubation, aseptically filled, box of 20 plates, for heterotrophic bacteria](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/313/483/cf9ab428-d7bc-4919-8edb-bb1226f56e33/640/cf9ab428-d7bc-4919-8edb-bb1226f56e33.jpg) \ Millipore \ 1.46049 \ HEIMPLATE R2A-Agar chromogen – LI](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/mm/146049) Schnellansicht * * * ## Empfohlene Kategorien [![Mikrobielle Filtration](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/industrial-microbiology/microbial-filtration/ez-product-family.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-filtration) [Mikrobielle Filtration](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-filtration) Beschleunigen Sie die Zeit bis zum Ergebnis durch schnelle mikrobiologische Untersuchungen mit unseren kompletten Membranfiltrationssystemen, die bei der Keimbelastungsprüfung, der Lebensmittel- und Getränkeanalyse sowie bei mikrobiologischen Untersuchungen von Cannabis zum Einsatz kommen. [Produkte kaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-filtration) [![Mikrobiologische Nährmedien](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/industrial-microbiology/granucult-prime-macconkey-agar-culture-media-granules.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-culture-media) [Mikrobiologische Nährmedien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-culture-media) Entdecken Sie hochwertige Nährmedien für Mikroorganismen. Wählen Sie zwischen getrockneten und gebrauchsfertigen Produkten, die den Branchenstandards und gesetzlichen Anforderungen entsprechen. [Produkte kaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-culture-media) [![Milli-Q®-Tischgeräte zur Wasseraufbereitung im Labor](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/water-purification/ziq7003t0c-utrapure-pure-water-purification-system64.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/water-purification/milli-q-benchtop-water-purification-systems) [Milli-Q®-Tischgeräte zur Wasseraufbereitung im Labor](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/water-purification/milli-q-benchtop-water-purification-systems) Milli-Q®-Systeme bieten innovative Wasseraufbereitungstechnologien, die speziell darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der Laborforschung, Nachhaltigkeitsziele und andere wichtige Anforderungen zu erfüllen. [Produkte kaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/water-purification/milli-q-benchtop-water-purification-systems) * * * Übersicht Verwandte Artikel und Protokolle Support ## Grundlagen der Bioburden-Prüfung Die Bioburden-Prüfung oder mikrobiologische Untersuchung ist ein Qualitätskontrollverfahren, mit dem mikrobielle Kontaminationen eines Produkts in verschiedenen Produktionsphasen – d. h. von der ersten Herstellung bis zum endgültigen Vertrieb – nachgewiesen und quantifiziert werden. Eine wirksame Qualitätskontrolle und genaue Prüfergebnisse sind unerlässlich, um Risiken für Verbraucher zu minimieren, und werden in regulierten Produktionsumgebungen vorgeschrieben. Daher ist die Bioburden-Analyse häufig Bestandteil der Routineprüfungen, um die Sicherheit, Qualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für jede hergestellte Produktcharge sicherzustellen. Bioburden-Tests werden für Medizinprodukte, Arzneimittel, Lebensmittel und Getränke, Wasser, Verpackungen, Rohstoffe, menschliches Gewebe, tierisches Gewebe und Kosmetika durchgeführt. Bei der Anwendung der unten beschriebenen Standardmethoden ist darauf zu achten, dass durch das Testverfahren keine Bakterien in die Probe eingebracht oder darin vorhandene Bakterien abgetötet werden. - [Membranfiltrationsverfahren zur Bioburden-Prüfung](https://www.sigmaaldrich.com#membrane) - [Direkte Ausstreumethoden zur Bioburden-Prüfung](https://www.sigmaaldrich.com#direct) - [Most-Probable-Number-Methode (MPN) zur Bioburden-Prüfung](https://www.sigmaaldrich.com#most) [Informationen anfordern](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/campaigns/microbial-filtration) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Membranfiltrationsverfahren zur Prüfung der Keimbelastung [Die Membranfiltration](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-filtration) ist das Verfahren der Wahl für Produkte, die antimikrobielle Substanzen enthalten. Bei diesem Verfahren wird die Probe durch einen Membranfilter mit einer Porengröße von 0,45 µm geleitet. Die Membran fungiert als Barriere und hält Mikroorganismen zurück, die größer sind als die Porengröße der Membran. Während der Filtration kann ein Vakuum eingesetzt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Die Membran wird anschließend in ein Nährmedium überführt und für mindestens 5 Tage in einen Inkubator gestellt – bei 30–35 °C zum Nachweis von Bakterien und bei 20–25 °C zum Nachweis von Pilzen. Die daraus resultierende Kultur wird anschließend gezählt, um den Grad der mikrobiellen Kontamination in der Probe zu bestimmen. Es sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, die zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte. ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Direkte Ausstreumethoden für die Bioburden-Prüfung Zu den direkten Ausstreumethoden für die Bioburden-Untersuchung gehören das Gießverfahren und das Ausstreichverfahren. Das Gießverfahren wird aufgrund seiner höheren theoretischen Genauigkeit bevorzugt. Beim Gießverfahren wird das sterilisierte [Nährmedium](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/industrial-microbiology/microbial-culture-media) in eine Petrischale mit der Testprobe gegeben und erstarren gelassen. Beim Ausstreichverfahren hingegen wird die Probe in eine Petrischale mit sterilem, erstarrtem Nährmedium gegeben. Unabhängig von der Methode wird die Platte nach Zugabe der Probe zum Kultursystem inkubiert und die entstandene Kultur gezählt. ## [](https://www.sigmaaldrich.com)MPN-Methode (Most Probable Number) zur Bioburden-Prüfung Die Most-Probable-Number-Methode (MPN) ist ein quantitatives Verfahren zur Bestimmung der ungefähren Bakterienkonzentration in einer Probe. Die Ausgangslösung oder Probe wird nach Größenordnungen (häufig 10-fach oder 2-fach) in Kulturbrühe aufgeteilt und auf das Vorhandensein oder Fehlen von Mikroorganismen untersucht. Der Nachteil der MPN-Methode besteht darin, dass sie eine große Anzahl von Wiederholungen in der entsprechenden Verdünnung erfordert, um die Konfidenzintervalle einzugrenzen. Darüber hinaus eignet sich die Methode nur für die Untersuchung von Bakterien und liefert keine zuverlässigen Ergebnisse bei der Zählung von Pilzen. [![Dokumentensuche](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png)](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [Suchen Sie nach genaueren Informationen?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden. [Dokumente suchen](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## Verwandte Artikel - [Fluoreszenzbasierter mikrobieller Schnellnachweis](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-quantum-rapid-detection) Das Milliflex® Quantum-System ermöglicht den schnellen Nachweis mikrobieller Verunreinigungen mittels Fluoreszenzfärbetechnik. - [Comparison of Single-Use Funnels vs. Reusable Funnels for the Membrane Filtration Method in QC Microbiology](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/single-use-funnels-vs-reusable-funnels-membrane-filtration-method-qc-microbiology) Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology. - [S-Pak® Membrane Filters](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/s-pak-membrane-filter) S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing - [EN ISO 11133 Mikrobiologische Nährmedien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/microbiological-analysis-for-food-and-beverage/en-iso-11133-water-for-the-preparation-and-performance-testing) Ein Vergleich der Wasserquellen für die Herstellung mikrobiologischer Nährmedien verdeutlicht den Unterschied in der Effizienz zwischen der zentralen Aufbereitung und dem Milli-Q® IX-System. - [Milliflex Oasis®-Filtersystem](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-oasis-filtration) Das Milliflex Oasis®-Filtersystem ist eine Komplettlösung zur Überwachung von Prozessproben, Wasser, filtrierbaren Rohstoffen und Fertigprodukten im Hinblick auf die Prüfung der Keimbelastung und der mikrobiologischen Grenzwerte. Das System steigert die Produktivität im Qualitätskontrolllabor und senkt gleichzeitig das Risiko von Fehlwerten. - [Alle anzeigen (14)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## Zugehörige Protokolle - [Routine Water and Beverage Microbiological Analysis Using the 55-Plus™ Monitor](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/bioburden-testing/55-plus-monitor) Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor - [MicropreSure® On-line Filtration System for In-process Microbiology Testing](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/bioburden-testing/micropresure-filtration) MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing - [Microbial Growth Protocols](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/microbial-cell-culture/microbial-growth) General protocols for growth of competent cells in microbial medium. ### Weitere Artikel und Protokolle finden Suchbegriffe eingeben Suche ## Wie können wir Ihnen helfen? Bei Fragen reichen Sie bitte eine [Supportanfrage](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support) ein oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice: E-Mail an [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com) oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173 ## Zusätzliche Unterstützung - [Chromatogramm-Suche](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Nutzen Sie die Chromatogramm-Suche, um unbekannte Verbindungen in Ihrer Probe zu identifizieren. - [Rechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps) Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften. - [Kundendienstanfrage](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support) Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues. - [Häufig gestellte Fragen](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen. [![Showcases laboratory equipment, including a clear container being filled with a blue liquid from a flask held by a person wearing a purple glove. The background features vibrant pink and yellow colors, with the Millipore logo displayed in the lower right corner, emphasizing the brand's identity in the scientific field.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/banners/promotional/milliflex-oasis-cross-promo/milliflex-oasis-cross-promo-mobile-hero-290x217.jpg) \ Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöhen \ Die berührungslose Membranübertragungstechnologie des Milliflex Oasis®-Systems gewährleistet gleichbleibende Ergebnisse bei jedem Mitglied Ihres Teams. \ Mehr erfahren](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-oasis-filtration) * * * __Ausgewählte Artikel__ [Fluoreszenzbasierter mikrobieller Schnellnachweis](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-quantum-rapid-detection) Das Milliflex® Quantum-System ermöglicht den schnellen Nachweis mikrobieller Verunreinigungen mittels Fluoreszenzfärbetechnik. [Comparison of Single-Use Funnels vs. Reusable Funnels for the Membrane Filtration Method in QC Microbiology](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/single-use-funnels-vs-reusable-funnels-membrane-filtration-method-qc-microbiology) Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology. [S-Pak® Membrane Filters](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/s-pak-membrane-filter) S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing [Microbial Detection Using Chromogenic and Fluorogenic Culture Media](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/overview-chromogenic-media) Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms Oben __Melden Sie sich an, um fortzufahren.__ Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto. Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren Um unseren Kunden ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten, wurde diese Seite maschinell übersetzt. Unser Ziel ist es, eine möglichst originalgetreue maschinelle Übersetzung zur Verfügung zu stellen. Eine solche Übersetzung ist jedoch nicht perfekt. Wenn Sie mit dem maschinell übersetzten Inhalt nicht zufrieden sind, wechseln Sie bitte zur englischen Webseite. Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/webinars) Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices) Soziale Medien [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Forschung. Entwicklung. Produktion.__ Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten. [![Vibrant M](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string.png)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de) [Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien. Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt. [Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/site-map)