If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
€ 64,10
€ 207,00
€ 560,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 467782 | NIST194A | 1.01126 |
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form - | form solid |
| assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay - | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤0.005% insolubles, <100 ppm total metallic impurities | impurities - | impurities ≤0.005% Insoluble matter |
| application(s) battery manufacturing | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Vorstufe zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Li-Ionen-Akkus zur Verbesserung der zyklischen Leistung.[1]
- Als Elektrolytzusatz in wiederaufladbaren Batterien zur Verbesserung der ionischen Leitfähigkeit oder zur Reduzierung des Risikos von Seitenreaktionen im Elektrolyt.[2]
- Zur Herstellung schwer entflammbarer Polymerverbundwerkstoffe.[3]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf