Merck
219371
3-Fluorbenzotrifluorid
99%
Synonym(e):
α,α,α,3-Tetrafluortoluol
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
195359346640365831
assay
99%
assay
98%
assay
96%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
bp
92 °C/15 mmHg (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
Anwendung
3-Fluorobenzotrifluoride was used:
  • as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene[1]
  • used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction[2]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aromatic Fluorine Compounds. I. The Synthesis of 2, 5-and 3, 5-Difluorobenzotrifluorides1.
Finger GC and Reed FH.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1972-1974 (1944)
David J Vinyard et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(37), 8529-8533 (2008-08-30)
The electrogenerated chemiluminescence (ECL) of 9,10-diphenylanthracene (DPA), rubrene, and anthracene has been studied in fluorinated aromatic solvents. Mixed annihilation ECL between aromatic luminophores and quinones was observed in solvent systems containing acetonitrile and either benzene, benzotrifluoride, 3-fluorobenzotrifluoride, or 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene. Increases