Merck
223859
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
98%
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24BrO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phosphine
SMILES String
[Br-].C1COC(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O1
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-4-10-19(11-5-1)25(18-22-23-16-17-24-22,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21;/h1-15,22H,16-18H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FRHRVQQUICVJDG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of a ratiometric fluorescent probe for specific detection of cysteine over homocysteine and glutathione
  • Microwave-assisted synthesis of KN-93 as inhibitor of calmodulin kinase II
  • Preparation of fluorinated spirobenzofuran piperidines as s1 receptor ligands
  • Synthesis and antitumor agents
  • Regio-selective preparation of indole derivatives via rhodium-catalyzed domino hydroformylation/indolization
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Li et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(16), 2098-2103 (2017-05-31)
The development of a fluorescent probe to distinguish between cysteine (Cys) and homocysteine (Hcy) is always a challenge owing to their structural similarity, and the simultaneous detection of Cys and Hcy by utilizing different emission channels is especially difficult. In