Merck
330817
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitril
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 110,00
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6C6H4C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.40
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
255-229-0
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitril, 98%
InChI key
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
assay
98%
form
liquid crystal
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
491527328510338680
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid crystal
form
-
form
liquid crystal (nematic)
form
liquid crystal (nematic)
General description
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) belongs to the family of thermotropic liquid crystals from the CB family. Crystal transition temperature of 7CB is 15oC and it melts at 36oC. 1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A S Bhadwal et al.
Soft matter, 16(12), 2961-2970 (2020-03-03)
We demonstrate electrically controlled linear translation and precision positioning of a colloidal particle in a soft matter device. The basis of transportation is the time dependent electric field reconfiguration and manipulation of a topological line defect between two distinct hybrid
Artikel
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.