Merck
762296
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
95%
Synonym(e):
2,4-Dichloro-5,6-trimethylenepyrimidine
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 G
€ 99,70
€ 99,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-79 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1nc(Cl)c2CCCc2n1
InChI
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-4-2-1-3-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
InChIKey
GDHHAOFBLGZCMI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
565342422169658820
assay
95%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
71-79 °C
mp
169-173 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
mp
83-87 °C
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
chloro, fluoro, nitrile
functional group
bromo, chloro
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)