Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD16EF

Bide Pharmatech

Fmoc-N-amido-peg25-acid

Synonym(e):

1-(9H-fluoren-9-yl)-3-hydroxy-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79-hexacosaoxa-4-azadooctacont-3-en-82-oic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD16EF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Fortfahren mit

Inchi Code

1S/C68H117NO29/c70-67(71)9-11-73-13-15-75-17-19-77-21-23-79-25-27-81-29-31-83-33-35-85-37-39-87-41-43-89-45-47-91-49-51-93-53-55-95-57-59-97-60-58-96-56-54-94-52-50-92-48-46-90-44-42-88-40-38-86-36-34-84-32-30-82-28-26-80-24-22-78-20-18-76-16-14-74-12-10-69-68(72)98-61-66-64-7-3-1-5-62(64)63-6-2-4-8-65(63)66/h1-8,66H,9-61H2,(H,69,72)(H,70,71)

Inchi Key

LIGAYSIQSNSRMN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen