Merck
BDPH9BCD2DFD
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Synonym(e):
1-(bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD2DFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL number:
Fortfahren mit
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h2-7H2,1H3
Inchi Key
QGSSEDLIZIGPGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)